Le raccomandazioni per la diagnosi differenziale di CBP e EA includono:
- Test per anticorpi anti-mitocondriali (AMA)/anti-M e anti-LKM-1.1,2
- Test di conferma dei risultati negativi e positivi derivanti da dosaggi di immunofluorescenza (IIF) con test in fase solida di alta qualità, in modo da ridurre il numero di risultati falsi negativi e falsi positivi.4,5,7
In caso di anticorpi anti-LKM-1, i risultati dei test IIF e dei test in fase solida sono considerati intercambiabili.1
Perché scegliere Thermo Fisher Scientific come partner per la diagnostica delle malattie Epatiche?
I test migliori della categoria a supporto della diagnosi di CBP
In uno studio scientifico, il test EliA™ M2 ha dimostrato una sensibilità equiparabile (100%) e una specificità superiore (98% contro il 77%) rispetto all'IIF.8 Il test EliA M2 consente di rilevare gli anticorpi AMA/anti-M2 in modo affidabile ed efficiente.
I test migliori della categoria per supportare la diagnosi di EA (tipo 2)
In uno studio comparativo, il test EliA™ LKM-1 ha dimostrato una sensibilità maggiore rispetto all'IIF (72,8% rispetto al 69,1%), con una specificità stratificata del 94,8%, per supportare la diagnosi di EA (tipo 2).9 Il test EliA LKM-1 aiuta i Clinici a formulare una diagnosi accurata per questa malattia difficile da diagnosticare che può portare alla Cirrosi,e la cui insorgenza si verifica di solito nell'infanzia e in giovane età.10
Maggiore efficienza dei test delle malattie autoimmuni rare
I test EliA M2 ed EliA LKM-1 sfruttano le funzioni completamente automatizzate dei Sistemi di Laboratorio Phadia™. A differenza dell'IIF, senza alcuna formazione specifica, i Laboratoristi possono eseguire questi test come parte del flusso di lavoro dei Sistemi di Laboratorio Phadia. I test EliA M2 ed EliA LKM-1 possono essere eseguiti contemporaneamente sullo stesso campione di un paziente, in presenza di sospetto clinico di CBP e EA. Per test poco comuni come questi, la funzionalità di accesso casuale dello strumento Phadia™ 250 e delle serie Phadia™ 2500 e Phadia™ 5000 possono semplificare i flussi di lavoro, riducendo ulteriormente l'impatto sulla pratica del laboratorio.