Antoine, un jeune homme de 18 ans ayant une allergie au bouleau, consulte son médecin à la suite d’une récente admission aux urgences après une réaction systémique. Ses symptômes comprenaient la toux, des sueurs, une dyspnée, un gonflement des lèvres et une sensation de gorge serrée. Antoine a indiqué avoir mangé une salade de crevettes, bu un verre de lait de soja et fait de l’exercice avant que la réaction ne se produise.
Le médecin d’Antoine procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets et décide d’effectuer des tests avec les composants du soja.
Un garçon qui consulte souvent son médecin pour une allergie au bouleau a eu une réaction systémique après avoir mangé une salade de crevettes et bu un verre de lait de soja.
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Test | Type | Les résultats d’Antoine |
Blanc d’œuf | Allergène complet | <0,1 |
Crevette | Allergène complet | < 0,1 |
Soja | Allergène complet | 4,2 |
Test | Type | Les résultats d’Antoine |
Gly m 4 | Composant allergénique | 40,9 |
Gly m 5 | Composant allergénique | <0,1 |
Gly m 6 | Composant allergénique | < 0,1 |
Bouleau | Allergène complet | 99,6 |
Les résultats des tests d’Antoine indiquent une réaction croisée cliniquement significative entre le pollen de bouleau et la protéine PR-10 Gly m 4. Les IgE anti-Gly m 4 sont souvent associées à des réactions locales. Cependant, des réactions systémiques peuvent survenir, en particulier en cas de consommation de grandes quantités de soja faiblement transformé. La réaction d’Antoine a été vraisemblablement provoquée par une teneur en Gly m 4 élevée dans le lait de soja.1
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.