ImmunoCAP ECP 검사
기도 염증 마커
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
ImmunoCAP™ ECP는 혈청 내 호산구 양이온 단백질(ECP) 수치를 측정합니다. 호산구는 일부 유형의 천식과 연관된 염증 유발에 주로 관여하는 세포입니다. 기도의 호산구가 활성화되면 탈과립화 및 ECP 방출을 통해 기도 상피 손상을 유발합니다. ECP 수치는 천식 환자의 염증 수준과 상관관계가 있습니다.
호산구성 염증이 있는 천식 환자는 ECP 수치가 높습니다.1,2
정기적인 ECP 측정을 통해 천식의 관리에 도움을 줄 수 있습니다.
ImmunoCAP ECP는 기도 염증의 중증도를 식별하고1 천식 환자에 대한 적절한 요법을 결정하는 데 필요한 도움을 제공합니다.
정확한 진단
  • 호산구 염증이 이 질병에 관여하는지 여부 및 환자가 흡입 코르티코스테로이드(ICS) 요법에 반응하는지 여부를 진단에 고려하거나 배제 가능1,2
위험 평가
  • 천식 및 기도 염증의 중증도 파악1-3
  • 천식 악화의 잠재적 위험 식별2,4
관련된 치료법 결정
  • ICS 요법의 정확한 용량 표적화 가이드 2,5,6
  • 항염증 천식 요법의 환자 순응도 추적관찰2
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
참고문헌
  1. Directions for use. ImmunoCAP ECP.
  2. Koh, G.C., et al., Eosinophil cationic protein: is it useful in asthma? A systematic review. Respir Med, 2007. 101(4): p. 696-705.
  3. Parra, A., et al., Serum ECP levels in asthmatic patients: comparison with other follow-up parameters. Allergy Asthma Proc, 1996. 17(4): p. 191-7.
  4. Belda, J., et al., Mild exacerbations and eosinophilic inflammation in patients with stable, well-controlled asthma after 1 year of follow-up. Chest, 2001. 119(4): p. 1011-7.
  5. Kristjansson, S., et al., Urinary eosinophil protein X in children with atopic asthma: a useful marker of antiinflammatory treatment. J Allergy Clin Immunol, 1996. 97(6): p. 1179-87.
  6. Lonnkvist, K., et al., Eosinophil markers in blood, serum, and urine for monitoring the clinical course in childhood asthma: impact of budesonide treatment and withdrawal. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 812-7.