당사는 아토피 검사, 전체 알레르기 항원에서 알레르기 성분항원에 이르는 광범위한 특이 IgE 검사 선택 옵션을 제공하여 의료 서비스 제공자가 천식을 포함한 알레르기 질환을 정확하게 진단하고 관리할 수 있도록 도와줍니다. 50년이 넘는 알레르기 항원 개발 경험과 6,000건이 넘는 관련 연구 문헌1을 바탕으로 제공되는 광범위한 알레르기 항원 메뉴를 통해 ImmunoCAP™은 Gold Standard sIgE 혈액 검사 기술로 지칭되고 있습니다.2
당사의 고품질 생산 표준은 특이 IgE 항체의 정량적 검출을 위해 검증되고 신뢰할 수 있으며 재현 가능한 결과를 보장합니다. 정량적 검사 결과는 정확한 진단을 내리고 질병 발생을 추적관찰하며 알레르기 질환의 발생을 예측할 수 있도록 합니다.5-13 검출 한계는 0.1 kUA/l입니다.5,14
ImmunoCAP 특이 IgE 혈액 검사는 거의 제한 사항 없이 수행할 수 있습니다. 기존 피부단자검사(SPT) 대비 ImmunoCAP 혈액 검사의 장점은 다음과 같습니다.