생후 18개월인 Antonio와 Isabel은 둘 다 습진과 우유 알레르기 병력이 있으며 우유 알레르기에 대해 구체적으로 알아보기 위해 담당 의사를 찾아갔습니다.
Antonio와 Isabel의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 우유 전체 항원을 사용하여 성분항원에 대한 반응과 함께 검사해 보기로 했습니다.
Antonio와 Isabel은 모두 우유 알레르기가 있는 것으로 진단받았습니다. 하지만 시간이 지남에 따라 알레르기는 변할 수 있습니다.
검사 | 유형 | Antonio의 결과 | Isabel의 결과 |
우유 | 전체 항원 | +4 | +5 |
Antonio와 Isabel은 계란에 대한 피부단자검사에서 음성 반응을 보였습니다.
검사 | 유형 | Antonio의 결과 | Isabel의 결과 |
우유 | 전체 항원 | 18 | 25 |
이전의 담당 의사는 병력과 평가 및 검사를 바탕으로 우유를 식단에서 없애고 우유 무첨가 이유식으로 대체할 것을 권했습니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
검사 | 유형 | Antonio의 결과 | Isabel의 결과 |
우유 | 전체 항원 | 10.2 | 20.6 |
Bos d 4(α-락트알부민) | 알레르기 성분항원 | 3.8 | 2.2 |
Bos d 5(β-락토글로불린) | 알레르기 성분항원 | 0.7 | 1.0 |
Bos d 8(카제인) | 알레르기 성분항원 | 1.4 | 21.5 |
Antonio는 Bos d 8 카제인에 낮은 수준의 감작 반응을 보이므로 장시간 가열한 우유에는 내성이 있을 수 있음을 나타냅니다. 확진을 위해 장시간 가열한 우유로 경구식품유발검사(oral food challenge)를 하기로 했습니다. 성분항원 검사와 후속 경구식품유발검사를 통해 Antonio의 삶의 질이 개선될 수 있을 것입니다. 케이크나 쿠키와 같이 장시간 가열한 유제품 섭취 시의 위험성 때문에 우유를 완전히 피할 필요는 없으며 그 가족들도 스트레스를 받을 이유가 없습니다.1,2
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
추적관찰
Isabel은 Bos d 8에 대한 IgE의 수치가 유의하게 높아서 모든 형태의 우유에 심각한 알레르기 반응을 일으킬 위험이 있습니다.1,2
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
Select your language/region
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or clinician but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy Insider