Antonio und Isabel, zwei 18 Monate alte Kinder mit Ekzemen in der Vergangenheit und einer Milchallergie, besuchen ihren Arzt, um zusätzliche Informationen zu ihrer Milchallergie zu erhalten.
Der Arzt, der Antonio und Isabel behandelt, erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt einen Test mit dem Gesamtallergen Milch und Milchkomponenten zu veranlassen.
Bei Antonio und Isabel wurde eine Milchallergie diagnostiziert. Allergien können sich jedoch im Laufe der Zeit verändern.
Test | Typ | Antonios Ergebnisse | Isabels Ergebnisse |
Milch | Gesamtallergen | +4 | +5 |
Antonio und Isabel hatten einen negativen Pricktest auf Ei.
Test | Typ | Antonios Ergebnisse | Isabels Ergebnisse |
Milch | Gesamtallergen | 18 | 25 |
Basierend auf Anamnese, Beurteilung und Tests hat ihr früherer Arzt empfohlen, Kuhmilch vollständig aus dem Speiseplan zu streichen und durch eine milchfreie Säuglingsnahrung zu ersetzen.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Test | Typ | Antonios Ergebnisse | Isabels Ergebnisse |
Milch | Gesamtallergen | 10,2 | 20,6 |
Bos d 4 (α-Lactalbumin) | Allergenkomponente | 3,8 | 2,2 |
Bos d 5 (β-Lactoglobulin) | Allergenkomponente | 0,7 | 1,0 |
Bos d 8 (Casein) | Allergenkomponente | 1,4 | 21,5 |
Antonios geringe Sensibilisierung hinsichtlich Bos d 8 (Casein) zeigt an, dass er möglicherweise eine Toleranz gegenüber stark erhitzter Milch hat. Diese Diagnose kann durch einen oralen Provokationstest mit stark erhitzter Milch bestätigt werden. Mit Komponententests und einem nachfolgenden oralen Provokationstest wäre es möglich gewesen, Antonios Lebensqualität zu verbessern: kein strikter Verzicht auf Milch und kein Grund für Stress in der Familie durch die Gefahr des Verzehrs von Produkten mit stark erhitzter Milch, beispielsweise Kuchen und Keksen.1,2
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die großen Mengen von IgE gegen Bos d 8 bei Isabel zeigen ein Risiko für heftige Reaktionen bei Milch in allen Formen an.1,2
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.