João, um jovem de 15 anos com alergia conhecida ao amendoim e bétula, visita seu médico após apresentar prurido na boca e congestão nasal depois de comer comida asiática que contém produtos de soja.
O médico de João realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes usando componentes de soja.
Um menino com alergia ao amendoim e bétula visita seu médico depois de apresentar sintomas ao ingerir alimentos que contêm produtos de soja.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Alérgeno | Tipo | Resultados de João |
Soja | Alérgeno completo | 1,5 |
Gly m 4 | Componente de alérgeno | 1,9 |
Gly m 5 | Componente de alérgeno | 1,4 |
Gly m 6 | Componente de alérgeno | 2,2 |
Amendoim | Alérgeno completo | 72,1 |
Ara h 1 | Componente de alérgeno | 22,4 |
Ara h 2 | Componente de alérgeno | 23,1 |
Ara h 3 | Componente de alérgeno | 13,4 |
Ara h 8 | Componente de alérgeno | 3,7 |
Ara h 9 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Os resultados para Gly m 5 e Gly m 6 indicam que João apresenta um risco maior de reação grave se ingerir soja, mesmo que em pequenas quantidades. Os resultados para Ara h 1, Ara h 2 e Ara h 3 também indicam que ele tem um grande risco de reação grave ao amendoim. Os resultados do teste também indicam reações cruzadas clinicamente relevantes entre pólen de bétula e Gly m 4.1
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
O médico de João:
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.