已知 15 歲 的John 對花生和樺樹過敏,他在食用含有黃豆製品的亞洲食品過後出現嘴部發癢和鼻塞症狀,因而向醫療人員尋求協助。
負責 John 的醫療人員檢視了他全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以黃豆成分進行檢測。
某位男孩會對花生及樺樹過敏,他在食用含有黃豆製品的食物後出現症狀,因而向醫療人員尋求協助。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
過敏原 | 類型 | John 的結果 |
黃豆 | 完整過敏原 | 1.5 |
Gly m 4 | 過敏原成分 | 1.9 |
Gly m 5 | 過敏原成分 | 1.4 |
Gly m 6 | 過敏原成分 | 2.2 |
花生 | 完整過敏原 | 72.1 |
Ara h 1 | 過敏原成分 | 22.4 |
Ara h 2 | 過敏原成分 | 23.1 |
Ara h 3 | 過敏原成分 | 13.4 |
Ara h 8 | 過敏原成分 | 3.7 |
Ara h 9 | 過敏原成分 | <0.1 |
Gly m 5 和 Gly m 6 的檢測結果顯示,John 若食用黃豆就會增加產生嚴重過敏反應的風險,即便只是小量亦然。Ara h 1、Ara h 2、Ara h 3 的檢測結果也顯示,John 有對花生產生嚴重過敏反應的高風險。檢測結果也顯示樺樹花粉和 Gly m 4 之間具有臨床相關的交叉反應。1
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
John 的醫療人員進行以下處置:
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。