Álamo Fatos sobre alérgenos, sintomas e tratamento
Saiba mais sobre doenças alérgicas comuns, sintomas, paradigmas de gerenciamento e considerações de teste.
Seu paciente é candidato a testes específicos de IgE?
Obtenha informações detalhadas sobre alérgenos inteiros e componentes de alérgenos.
Saiba mais sobre doenças alérgicas comuns, sintomas, paradigmas de gerenciamento e considerações de teste.
Seu paciente é candidato a testes específicos de IgE?
Obtenha informações detalhadas sobre alérgenos inteiros e componentes de alérgenos.
Nativos da América do Norte, os álamos (também conhecidos como choupos) são variedades de plantas de crescimento rápido que oferecem ampla sombra.1,2 Algumas espécies podem atingir 30 metros de altura.2 Embora sejam conhecidas pelas sementes que parecem algodão, essas árvores polinizam antes que as penugens felpudas sejam liberadas no ar.2,3 Os álamos são polinizados pelo vento e seu pólen é considerado moderadamente alergênico.3
Os álamos são nativos da América do Norte.1
Muitos pacientes com alergia ao álamo podem apresentar sintomas quando expostos a outros alérgenos como o pólen de árvores, ervas daninhas e gramíneas, o que torna difícil determinar qual deles está causando os sintomas, principalmente quando as temporadas de pólen se sobrepõem. Isso é chamado de reatividade cruzada e ocorre quando o sistema imunológico do corpo identifica proteínas ou componentes em substâncias diferentes como sendo estruturalmente semelhantes ou biologicamente relacionadas, desencadeando uma resposta.9 Outros alérgenos respiratórios que podem causar reações associadas à alergia ao pólen de álamo incluem choupo, salgueiro e alergia limitada com pólen de outras árvores, ervas daninhas e gramíneas.10
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
O controle da rinite alérgica inclui evitar os alérgenos relevantes e realizar o tratamento sintomático e a imunoterapia alérgeno-específica.6-8
Os sintomas de alergia ao álamo podem ser semelhantes a diversas outras alergias a pólen e incluir:4,6
Se uma pessoa estiver sensibilizada a álamos e tiver asma, o pólen arbóreo pode desencadear ou exacerbar sintomas de asma, como a tosse e o chiado no peito.4,6
Junto com seu histórico de sintomas, o teste cutâneo ou o exame de sangue para IgE específica podem ajudar a determinar se você apresenta sensibilização a um alérgeno específico. Se você tiver um diagnóstico de alergia, o médico criará um plano de controle junto com você.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
Embora o pólen arbóreo seja comum na primavera, os álamos normalmente polinizam de fevereiro a maio.4,5