Parietária Fatos sobre alérgenos, sintomas e tratamento
Saiba mais sobre doenças alérgicas comuns, sintomas, paradigmas de gerenciamento e considerações de teste.
Seu paciente é candidato a testes específicos de IgE?
Obtenha informações detalhadas sobre alérgenos inteiros e componentes de alérgenos.
Saiba mais sobre doenças alérgicas comuns, sintomas, paradigmas de gerenciamento e considerações de teste.
Seu paciente é candidato a testes específicos de IgE?
Obtenha informações detalhadas sobre alérgenos inteiros e componentes de alérgenos.
Uma planta daninha perene, arbustiva, polinizada pelo vento, a erva parietária é comum no Mediterrâneo e ao longo da costa oeste da Europa. Também foi introduzida em outras partes da Europa e no Oriente Médio, bem como na América do Norte e do Sul e na Austrália. Ela prefere enraizar perto de superfícies como rochas, margens e paredes, daí o nome.1 A erva parietária tem dois longos períodos de floração, portanto, embora seu pólen apareça no início da primavera, ele persiste durante a primavera e o verão e até o outono.2 O pólen desta planta fortemente alergênica causa sintomas de asma, conjuntivite alérgica e rinite alérgica (febre do feno).1,3 A erva parietária também é conhecida por nomes como erva-das-muralhas, fura-parede, alfava-de-cobra, erva da asma e pelourinho de muro.1
A erva parietária é comum no Mediterrâneo e ao longo da costa oeste da Europa. Também foi introduzida em outras partes da Europa Ocidental, Argentina e Austrália, e duas espécies relacionadas são encontradas no Brasil e nos Estados Unidos.1
Muitos pacientes com alergia à erva parietária podem apresentar sintomas quando expostos a outros alérgenos como os polens arbóreos, de ervas daninhas e gramíneas, o que torna difícil determinar qual deles está causando os sintomas, principalmente quando as temporadas de pólen se sobrepõem. Isso é chamado de reatividade cruzada e ocorre quando o sistema imunológico do corpo identifica proteínas ou componentes em substâncias diferentes como sendo estruturalmente semelhantes ou biologicamente relacionadas, desencadeando uma resposta.5 Outros alérgenos respiratórios que podem causar reações associadas à parietária são certas gramíneas, árvores e ervas daninhas (por ex., bétula, amieiro, zimbro, ambrósia, artemísia, oliveira etc.).6
Conhecer as proteínas ou componentes de cada alérgeno que estão desencadeando os sintomas pode ajudar a orientar seu plano de controle. Com isso em mente, e com base no histórico de sintomas, o médico pode sugerir algo chamado teste de IgE específica para componentes de alérgenos. Este teste pode ajudar a revelar outros pólens e alimentos capazes de causar uma reação em você. Os resultados desse teste também podem ajudar o médico a decidir se a imunoterapia alérgeno-específica pode reduzir seus sintomas.5
Os resultados do teste de IgE específica para componentes de alérgenos já estão prontos?
Os resultados do teste de componente incluirão o nome dos componentes (uma série de letras e números). O médico provavelmente analisará os resultados com você, mas aqui você também encontra uma análise rápida que pode ser usada como referência. Basta associar os nomes dos componentes com a lista abaixo e ver o que significam para o controle dos sintomas.5
rPar j 2
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
Os resultados do teste devem ser interpretados pelo médico, no contexto de seu histórico clínico. O diagnóstico final e a decisão de controle adicional são feitos pelo médico.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
O controle da rinite alérgica inclui evitar os alérgenos relevantes e realizar o tratamento sintomático e a imunoterapia alérgeno-específica.6-8
Os sintomas de alergia à erva parietária podem ser semelhantes a diversas outras alergias a pólen e incluir:4,6
Se você estiver sensibilizado por erva parietária e tiver asma, o pólen de ervas daninhas pode desencadear ou exacerbar sintomas de asma, como a tosse e o chiado no peito.4,6
Junto com seu histórico de sintomas, o teste cutâneo ou o exame de sangue para IgE específica podem ajudar a determinar se você apresenta sensibilização a um alérgeno específico. Se você tiver um diagnóstico de alergia, o médico criará um plano de controle junto com você.
*É possível que esses produtos não estejam liberados para uso médico no seu país. Converse com o médico para entender a disponibilidade.
A erva parietária tem dois longos períodos de floração. Portanto, embora seu pólen apareça no início da primavera, ele persiste durante a primavera e o verão e até o outono.2 No entanto, a maioria dos pacientes sensibilizados à erva parietária apresentam sintomas clínicos predominantemente na primavera.1