Buche Allergene – Fakten, Symptome und Behandlung
Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Buchen haben eine glatte, stahlgraue Rinde und sind laubabwerfende, dekorative und wirtschaftlich genutzte Bäume, die in subtropischen und gemäßigten Klimazonen in der nördlichen Hemisphäre heimisch sind.1 Die durch Wind bestäubten Buchen sind mit Eichen verwandt und haben allergene Pollen, die eher selten der Auslöser für eine Pollenallergie sind.2,3
Buchen finden sich meist in subtropischen und gemäßigten Klimazonen in der nördlichen Hemisphäre.1
Bei vielen Patienten mit einer Buchenallergie können Symptome auftreten, wenn sie anderen Allergenen wie Baum-, Kräuter- oder Gräserpollen ausgesetzt sind. Dadurch lässt sich nur schwer feststellen, welche Pollen die Symptome auslösen, insbesondere wenn sich die Pollensaison überschneidet. Dies wird als Kreuzreaktion bezeichnet und tritt auf, wenn das Immunsystem Ihres Körpers Proteine oder Komponenten in verschiedenen Substanzen als strukturell ähnlich oder biologisch verwandt identifiziert und so eine Reaktion auslöst. Weitere Atemwegsallergene, die Reaktionen im Zusammenhang mit der Buche auslösen können, sind Gräserpollen und Pollen von Birke, Erle, Hasel und Eiche.8
Wenn Sie nach dem Verzehr von frischem Obst oder rohem Gemüse ein Jucken im Mund oder Hals bemerken, leiden Sie möglicherweise unter dem oralen Allergiesyndrom (OAS), manchmal auch als Pollen-assoziierte Lebensmittelallergie bezeichnet. Dieser Zustand wird auch durch die Reaktion Ihres Immunsystems auf ähnliche Proteine oder Komponenten ausgelöst, die in unterschiedlichen Allergenquellen vorkommen. Dies tritt ziemlich häufig auf: Bis zu 25 Prozent der Kinder mit allergischer Rhinitis (d. h. Heuschnupfen) leiden auch unter dem OAS.5 Häufige pflanzliche Lebensmittel, die im Fall der Buche am OAS beteiligt sind, umfassen Obst und Gemüse wie Äpfel, Kirschen, Pfirsiche, Haselnüsse, Erdnüsse, Karotten, Sellerie, Sojabohnen, Erdbeeren und vieles mehr.8
*Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Diagnostik in Ihrem Land freigegeben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren.
Die allergische Rhinitis kann man mit Vermeidung der relevanten Allergene, einer symptomatischen Therapie und einer spezifischen Immuntherapie behandeln.5 – 7
Die Symptome einer Buchenallergie können vielen anderen Pollenallergien ähneln und umfassen Folgendes:4,5
Wenn Sie gegenüber Buchen sensibilisiert sind und unter Asthma leiden, können die Baumpollen Asthmasymptome wie Husten und Keuchen auslösen oder verschlimmern.4,5
Zusammen mit Ihrer Krankengeschichte können Haut-Prick-Tests oder spezifische IgE-Bluttests dabei helfen, festzustellen, ob Sie gegen ein bestimmtes Allergen sensibilisiert sind. Wenn bei Ihnen eine Allergie diagnostiziert wurde, kann Ihr Arzt gemeinsam mit Ihnen einen Behandlungsplan erstellen.
*Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Diagnostik in Ihrem Land freigegeben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren.
Während die Baumpollen im Frühling häufig auftreten, produzieren Buchen in der nördlichen Hemisphäre in der Regel zwischen März und Mai Pollen, je nach Breitengrad und Höhe.3,4 Die europäische und die amerikanische Buche sind zwei der bekanntesten Buchenarten, von denen die erste deutlich mehr Pollen abgibt als die amerikanische Variante.1,3