Domande frequenti sugli esami del sangue per individuare i fattori scatenanti delle allergie
Illustrazione del punto interrogativo | Allergy Insider
Hai dubbi o domande sugli esami del sangue per le allergie? Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti.
Cos'è l'esame del sangue per le IgE specifiche?
Questo esame del sangue, rapido e semplice, misura la quantità di anticorpi allergenici specifici (IgE) nel sangue che rappresenta un indicatore di sensibilizzazione allergica. Il test consente di analizzare centinaia di fattori scatenanti allergici e può essere somministrato a persone di qualsiasi età, compresi i bambini piccoli. Come potente strumento diagnostico, un esame del sangue per le IgE specifiche può aiutare il medico a determinare se si soffre di allergie e a identificare quali allergeni stanno causando i sintomi.  
Per quali allergie è possibile eseguire l'esame?
È possibile eseguire questo esame per individuare praticamente qualsiasi cosa in grado di causare sintomi allergici. Può essere utilizzato per individuare la sensibilizzazione a pollini, muffe, peli di animali, alimenti, acari della polvere, veleno di insetti, alcuni farmaci e altro ancora. 
Quali sono i vantaggi degli esami del sangue rispetto ad altri metodi?
A differenza di un test cutaneo, è possibile eseguire un esame del sangue su soggetti con affezioni cutanee (ad es. eczema) e su soggetti che assumono farmaci, compresi gli antistaminici. Questo esame del sangue è considerato sicuro anche in caso di gravidanza. Scopri altri vantaggi.  
Gli esami del sangue per le IgE specifiche sono indicati per bambini o adulti?
Chiunque manifesti sintomi allergici può sottoporsi a un esame del sangue per le IgE specifiche. Per i neonati e i bambini molto piccoli, un prelievo di sangue è spesso meno traumatico rispetto ai numerosi graffi di un test cutaneo.  
Come viene eseguito un esame del sangue per le IgE specifiche?
Un piccolo campione di sangue viene prelevato e inviato a un laboratorio di analisi. I risultati vengono restituiti alcuni giorni dopo e potranno essere interpretati dallo specialista unitamente ai sintomi segnalati e all'anamnesi medica. Questi dati potranno aiutare il medico a confermare o escludere una sospetta allergia.   
Come posso richiedere un esame del sangue per le IgE specifiche?
Il primo passo è parlare con un professionista sanitario esponendo i propri sintomi e le proprie preoccupazioni. Tutti i medici possono richiedere un esame del sangue per le IgE specifiche. Per fornire più informazioni al vostro medico, rispondete alla domande che abbiamo predisposto ed esaminate le risposte con lui durante la visita.   
Quanto tempo è necessario per ottenere il risultato?
Poiché il campione di sangue viene inviato a un laboratorio per il trattamento, per ottenere i risultati delle analisi in genere sono necessari alcuni giorni.  
.
È possibile effettuare l'esame del sangue per le allergie senza assicurazione?
La maggior parte delle polizze assicurative sanitarie USA, tra cui Medicare e Medicaid, copre gli esami del sangue per le IgE specifiche. Per informazioni più specifiche, contattate la vostra compagnia assicurativa oppure richiedete i costi dell'esame al laboratorio di analisi se non disponete di un'assicurazione sanitaria.
Quanto costa il test allergologico?
Sebbene i costi possano variare in base ai costi di laboratorio e all'assicurazione sanitaria, possono anche dipendere dal numero di allergeni testati. Per informazioni sui prezzi, contattare il medico, la compagnia assicurativa e/o il laboratorio di analisi.
Strumenti per comprendere le allergie
Compila il tuo profilo dei sintomi allergici per identificare le informazioni da condividere durante la visita con il medico di famiglia.
Ulteriori informazioni su allergeni specifici, sintomi comuni e gestione delle allergie. 
Sei un professionista del settore sanitario? Ottieni informazioni complete su centinaia di allergeni interi e componenti molecolari allergeniche.