Foire aux questions sur les tests sanguins pour l’identification des déclencheurs d’allergie
Illustration du point d'interrogation | Allergy Insider
Vous souhaitez en savoir plus sur les tests sanguins de diagnostic des allergies ? Consultez les réponses à certaines des questions les plus fréquemment posées.
Qu’est-ce qu’un test sanguin d’IgE spécifiques ?
Ce test sanguin simple et rapide mesure la quantité d’anticorps spécifiques aux allergènes dans votre sang (IgE), qui est un indicateur de la sensibilisation allergique. Il permet de tester des centaines de déclencheurs d’allergie et peut être effectué chez des personnes de tout âge (y compris les jeunes enfants). Outil de diagnostic puissant, le test sanguin d’IgE spécifiques peut aider votre médecin à déterminer si vous êtes allergique et à identifier les allergènes à l’origine de vos symptômes.
Quelles sont les allergies pour lesquelles je peux effectuer des tests ?
Vous pouvez effectuer des tests pour la majeure partie des éléments susceptibles de provoquer des symptômes d’allergie. Un test sanguin peut être utilisé pour identifier les sensibilités aux pollens, aux moisissures, aux squames d’animaux, aux aliments, aux acariens, aux venins d’insectes, à certains médicaments, etc.  
Quels sont les avantages des analyses de sang par rapport aux autres méthodes ?
Contrairement au test cutané, le test sanguin peut être effectué chez des personnes souffrant d’affections cutanées (par exemple, l’eczéma) et chez des personnes prenant des médicaments, notamment des antihistaminiques. Ce test sanguin est également considéré comme non dangereux pour les femmes enceintes. Découvrez d’autres avantages.
Les tests sanguins IgE spécifiques sont-ils destinés aux enfants ou aux adultes ?
Toute personne présentant des symptômes d’allergie peut subir un test sanguin d’IgE spécifiques. 
Comment se déroule un test sanguin d’IgE spécifiques ?
Un petit échantillon de sang est prélevé par le laboratoire pour analyse. Les résultats sont renvoyés quelques jours plus tard pour que votre médecin puisse les interpréter en fonction de vos antécédents médicaux et des symptômes signalés. Cette procédure peut aider votre médecin à confirmer ou infirmer une suspicion d’allergie. 
Comment puis-je obtenir la prescription d’un test sanguin d’IgE spécifiques ?
La première étape consiste à parler de vos symptômes et de vos préoccupations à un professionnel de la santé. Tout médecin peut prescrire un test sanguin d’IgE spécifiques. Mais pour un rendez-vous plus ciblé, répondez à notre série de questions puis examinez vos réponses avec votre médecin lors de votre visite au cabinet.  
Combien de temps faut-il pour obtenir des résultats ?
L’échantillon de sang étant envoyé à un laboratoire pour être traité, il faut généralement quelques jours pour obtenir les résultats d’une analyse de sang. 
Puis-je effectuer un test sanguin de détection des allergies sans prise en charge ?
La plupart des régimes d’assurance-maladie prennent en charge les tests sanguins d’IgE spécifiques. Pour obtenir des informations plus précises, contactez votre mutuelle/le régime d’assurance-maladie ou étudiez les options proposées par votre médecin concernant les coûts associés si vous n’êtes pas couvert(e) par l’assurance-maladie/n’avez pas de mutuelle. 
Combien coûte un test d’allergie ?
Si les coûts peuvent varier en fonction des frais de laboratoire et de votre assurance-maladie, ils peuvent également dépendre du nombre d’allergènes testés. Contactez votre médecin, votre organisme de prise en charge/mutuelle et/ou votre centre de test pour obtenir des informations sur les prix. 
Outils pour comprendre les allergies
Suivez les symptômes d’allergie et préparez-vous à une consultation avec un médecin.
Découvrez des allergènes spécifiques, notamment les symptômes courants, leur prise en charge et la manière de les soulager. 
Êtes-vous médecin ? Obtenez des informations complètes sur des centaines d’extraits allergéniques et d’allergènes moléculaires.