Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Scopri di più su malattie allergiche, sintomi, paradigmi di gestione e considerazioni sui test.
Il paziente può sottoporsi al test delle IgE specifiche?
Informazioni dettagliate sugli allergeni interi e sulle componenti allergeniche.
Settembre 2023 | Luke Lemons | ✓ Revisione medica di: Gary Falcetano, PA-C, AE-C
La classica tragedia dei proprietari di animali domestici: un grande amore per il nostro amico a quattro zampe, e la sofferenza per i sintomi allergici causati proprio da quest'ultimo. Per molte persone con allergie agli animali domestici, si ritiene che l'unico modo per stare a contatto con un cane o un gatto sia (1) avere una quantità di farmaci antiallergici a portata di mano o (2) rinunciare del tutto a tenere in casa un animale domestico.
E chi può biasimarli visto che le allergie agli animali domestici possono causare una sfilza di sintomi allergici, come naso che cola, congestione nasale, prurito agli occhi e starnuti? Per non parlare del fatto che le allergie agli animali domestici possono anche contribuire agli attacchi di asma e ad altri sintomi dell'asma.1-3
Tuttavia, grazie alla ricerca scientifica sulle "componenti allergeniche degli animali domestici", ora disponiamo di informazioni più importanti su cosa causa i sintomi dell'allergia agli animali domestici che possono aiutare chi soffre di allergie a questi animali a trovare nuove soluzioni e opzioni di gestione che consentano loro di respirare più facilmente quando hanno intorno cani o gatti.
A causa della loro popolarità, cani e gatti sono alcuni degli animali domestici più comuni che causano allergie (questo però non significa che il coniglio, la cavia o il cavallo non lo facciano). Contrariamente alla comune convinzione, non è il pelo dell'animale che spesso provoca sintomi allergici, ma la forfora dell'animale presente sul pelo. E come gli esseri umani, gli animali domestici perdono le cellule morte della pelle, quindi anche quando non c'è pelo in giro, potrebbero esserci allergeni in giro per casa.
Tuttavia, non è solo la pelle morta che può causare reazioni nelle persone allergiche agli animali, ma anche che la saliva degli animali può causare reazioni, il che significa che tutti i "bacini" amorevoli del proprio cane o gatto possono potenzialmente causare sintomi come prurito o eruzioni cutanee.1,2 Inoltre, gli allergeni possono essere presenti anche nell'urina degli animali, che può essere trasportata sul pelo e quindi diffondersi nell'aria (immagine non esattamente piacevole, lo sappiamo).6
Tutto ciò è dovuto agli allergeni presenti nel pelo e nella saliva dell'animale.2 Ma cosa c'è in questi allergeni, che è la causa dei sintomi dell'allergia agli animali? La risposta sta nelle componenti allergeniche degli animali domestici.
Possiamo immaginare un allergene di gatto come un gigantesco puzzle composto da pezzi più piccoli. Il puzzle completo è chiamato allergene intero e i singoli pezzi sono chiamati componenti allergeniche.
Per molto tempo, i medici sono stati in grado di testare solo se le persone erano sensibili all'intero allergene. Tuttavia, ora è possibile utilizzare un pratico esame del sangue per la rilevazione degli allergeni per riuscire a capire se una persona ha una potenziale allergia a uno o più componenti allergeniche.
Perché le componenti allergeniche sono importanti se si soffre di allergie agli animali? Capire se si è allergici a diversi tipi di componenti allergeniche può aiutare i medici a comprendere meglio i sintomi e anche indicare se le reazioni allergiche sono dovute a qualcosa che non rientra nell'intero allergene.1,2
Ad esempio, immaginiamo di essere allergici a una sola proteina (componente allergenica) dell'"intero puzzle di allergeni" dei gatti. Se ci si sottopone a test per verificare solo se si ha una potenziale sensibilizzazione all'intero allergene, non si saprà mai a cosa in modo specifico di quell'allergene si è sensibili, il che significa che si disporrà di meno informazioni da utilizzare per alleviare i sintomi.
Le componenti allergeniche dei gatti forniscono una serie di informazioni sulle allergie ai gatti e su altre malattie alimentari o respiratorie.1-3 Alcune di queste componenti possono indicare se una persona è ad alto rischio di sviluppare l'asma o se potrebbe avere la sindrome del maiale-gatto che è un tipo di allergia che deriva dal consumo di maiale.2 Le componenti allergeniche dei gatti aiutano anche gli allergologi a ottimizzare l'immunoterapia in modo da somministrare l'immunoterapia desensibilizzante più appropriata.1-3
Vale la pena notare che la componente allergenica del gatto Fel d 1, prodotta nelle ghiandole salivari e sebacee del gatto, può essere trasferita al pelo e alla pelle del gatto quando questo si lecca per pulirsi. 5 Pertanto, quando il gatto perde il pelo, la componente Fel d 1 si diffonde in tutta la casa e sui vestiti.
Analogamente alle componenti allergeniche dei gatti, le componenti allergeniche dei cani possono fornire informazioni ai medici che li aiutino a decidere il tipo migliore di immunoterapia desensibilizzante da utilizzare. Le componenti allergeniche dei cani aiutano anche a determinare il rischio che una persona possa essere a rischio di asma grave, consentendole di capire quanto potrebbe essere rischioso portare un cane nella propria casa.1-3
Contrariamente alla comune convinzione, i cani ipoallergenici non sono "privi di allergeni."2 Molti di questi tipi di cani, come i poodle, perdono semplicemente meno pelo, il che significa che ci sono meno peli di animali in giro per casa. Tutte le razze producono le proteine che compongono gli allergeni presenti nella saliva, nell'urina e nella pelle e, sebbene tali livelli possano variare, non esiste un cucciolo completamente "privo di allergeni".2
Tuttavia, la componente allergenica dei cani "Can f 5" è prodotta solo dai cani di sesso maschile, il che significa che se si è allergici solo a quella componente specifica, è possibile tollerare un cane di sesso femminile e avere meno reazioni allergiche, ecco perché è importante sottoporsi ai test per le componenti allergeniche se si sta prendendo in considerazione l'adozione di un cane.1-3
La gestione delle allergie agli animali inizia con una migliore comprensione (la conoscenza è potere!), ciò significa che il primo passo verso il sollievo dovrebbe essere quello di testare la propria sensibilità agli allergeni degli animali e alle relative componenti, al fine di ottenere maggiori informazioni sulla propria salute e sviluppare un piano di gestione appropriato. Come sottoporsi ai test allergologici.
Una volta ricevuti i risultati degli esami del sangue per la ricerca delle IgE specifiche di cui abbiamo accennato in precedenza, paziente e medico possono lavorare insieme per la riduzione dell'esposizione agli allergeni degli animali in alcuni dei modi seguenti:2-4
Possedere o prendere in considerazione l'idea di possedere un animale domestico a cui si ritiene di essere allergici può essere difficile, ma esistono modi per gestire e controllare i sintomi allergici e tutto inizia con un pratico test del sangue per verificare la sensibilità agli allergeni e alle componenti degli animali. Parla oggi stesso con il tuo medico per ottenere informazioni sulle analisi del sangue per le componenti allergeniche degli animali domestici, inoltre, assicurati di provare il nostro registro dei sintomi allergici per assicurarti di arrivare all'appuntamento preparato per avere una conversazione informativa sulla tua potenziale allergia agli animali domestici.
Compila il tuo profilo dei sintomi allergici per identificare le informazioni da condividere durante la visita con il medico di famiglia.
Ulteriori informazioni su allergeni specifici, sintomi comuni e gestione delle allergie.
Sei un professionista del settore sanitario? Ottieni informazioni complete su centinaia di allergeni interi e componenti molecolari allergeniche.