알레르기 진단용 혈액 검사 이점, 유형, 임상 고려 사항
알레르기 진단용 혈액 검사에 관하여
특이 IgE 검사라고도 하는 혈액 검사는 혈액 내 특이 IgE 항체의 농도를 측정하는 강력한 알레르기 진단 도구입니다. 꽃가루곰팡이, 식품, 동물 비듬과 같은 수백 가지의 알레르기 유발 요인을 검사할 수 있습니다. 
검출 가능한 수준의 특이 IgE가 있다는 것은 특정 알레르기 항원에 대한 민감성이 있다는 뜻입니다. 특정 알레르기 항원에 노출되었을 때 나타나는 증상과 관련된 것이라면 낮은 수준의 민감성도 유의할 수 있습니다. 그 반대로 마찬가지입니다. 즉, 수준에 관계없이 해당 알레르기 항원에 민감할 수 있습니다. 그러나 알레르기 항원에 노출되었을 때 증상이 나타나지 않으면 임상적으로 알레르기가 없다고 볼 수 있습니다. 알레르기 혈액 검사 결과와 구체적인 병력 및 신체 검사를 종합적으로 고려하면 의사가 해당 환자의 알레르기 증상에 대한 맞춤형 치료 계획을 세울 때 도움이 됩니다.
혈액 검사가 알레르기 식별에 어떤 도움이 됩니까? 
기저 알레르기 유발 요인을 확인하는 것이 중요합니다. 증상 추적.
환자 검사 방법에 대한 정보를 찾고 있는 의료인입니까?
특이 IgE 검사 주문부터 결과 판독에 이르기까지 알레르기 항원 진단에 대해 확신을 가질 수 있는 리소스를 제공합니다.
알레르기 진단용 혈액 검사의 이점
특이 IgE 검사에는 많은 이점이 있습니다.
신뢰성
하나 이상의 알레르기 항원 민감성을 정확하게 파악하면 의사가 항히스타민제나 구급약과 같은 적절한 약물을 처방하고 알레르기 증상 관리를 위한 맞춤형 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 
제한 없고 간단함
알레르기로 의심되는 증상을 경험한 사람은 누구나 특이 IgE 혈액 검사를 받을 수 있습니다. 즉 연령에 관계없이 누구나 혈액 검사를 받을 수 있습니다. 검사 방법이 간편하고 연령, 피부 상태, 항히스타민제 사용 또는 임신 여부와도 관계가 없습니다.1-4 
안전하고 및 신속함
피부단자검사와 달리 혈액검사는 알레르기 반응을 유발할 위험이 없습니다. 이 방법은 생명에 위협이 되는 아나필락시스 반응의 위험이 높은 환자에게 특히 중요합니다. 또한 영아나 어린 아이에게는 피부를 수 차례 아프게 자극하는 SPT(Skin-Prick Test)보다 한 번의 주사로 이루어지는 혈액 채취가 정신적 외상을 덜 남길 수 있습니다. 특이 IgE 검사가 다른 알레르기 검사 방법과 어떻게 다른지 자세히 알아보십시오..
광범위한 검출 대상
특이 IgE 혈액 검사는 하나의 혈액 시료를 사용하여 꽃가루, 식품, 동물 비듬과 같은 500 가지 이상의 알레르기 항원 및 혼합체를 광범위하게 검사할 수 있습니다. 증상에 동시에 작용하는 서로 관련된 알레르기 항원을 식별하는 것은 알레르기 항원을 피하기 위한 종합적인 조언을 하고 알레르기 환자를  증상 역치 미만 상태로 유지하기 위한 전제 조건입니다. 
정밀하고 구체적임
혈액 검사를 통해 다양한 수준의 알레르기 항원 민감성을 확인할 수 있습니다. 알레르기 혈액 검사를 통해 의사는 교차 반응으로 인한 알레르기와 같은 숨겨진 위험 요소까지 발견해 낼 수 있습니다. 다른 알레르기 유발 항원 또는 단백질군에 의한 증상이 있을 수 있으므로 맞춤형 치료 전략이 필요합니다. 
알레르기 혈액 검사의 유형
다음과 같은 두 가지 유형의 특이 IgE 혈액검사가 알레르기 진단에 도움이 됩니다.
  • 알레르기 항원 종합 검사(Whole allergen tests)를 실시하면 알레르기 유발 요인을 확인하고 특정 알레르기를 고려하거나 배제하는 데 도움이 됩니다.5-7
  • 알레르기 항원 성분 검사를 통해 증상을 일으킬 수 있는 알레르기 단백질을 정확히 찾아낼 수 있습니다.8
알레르기 항원 종합 검사
전체 알레르기 항원에 대한 특이 IgE 검사는 의심되는 알레르기를 확인하고, 반응의 원인을 파악하고, 알레르기를 전체적으로 배제하는 데 도움이 됩니다. 
알레르기 항원 성분 검사(allergen component testing)
알레르기 항원 성분에 대한 특이 IgE 검사는 반응을 유발할 수 있는 특정 단백질을 식별하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 땅콩에 민감하다고만 알고 있는 것보다 혈액 검사를 통해 땅콩에 들어있는 어떤 단백질이 반응을 유발할 수 있는지 정확하게 찾아내는 것이 증상 관리를 위해 더 효과적입니다.   그리고 구체적인 단백질을 알고 있으면 의사가 보다 심각한 전신 반응이나 경미한 국소 반응에 대한 위험이 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 
알레르기 항원 성분 검사의 활용:
  1. 전신 반응 위험 평가. 
  2. 교차 반응으로 인해 발생한 증상 설명. 
  3. 진단의 정확도 개선. 
알레르기 과학 이론
단백질과 알레르기
임상 고려 사항: 진단검사의 중요성 
신체 검사, 임상적 관찰 및 환자 병력만을 바탕으로 한 알레르기 진단은 부정확하거나 불완전할 수 있습니다. 하지만 감별 진단의 보조 수단으로 진단검사를 추가하면 진단의 신뢰도를 90%로까지 높일 수 있는 것으로 확인되었습니다.9,10 
진단검사는 다음과 같은 면에도 도움이 될 수 있습니다.11-13 
  • 환자의 삶의 질을 개선하고 생산성을 높여줍니다. 
  • 잦은 결석/결근으로 인한 비용 낭비를 줄입니다. 
  • 약물 사용을 최적화합니다. 
  • 급작스런 병원 방문을 줄입니다. 
  • 약물 비용을 절감합니다. 
체내를 순환하는 IgE 항체를 측정하여 알레르기 항원에 대한 감작 상태를 객관적으로 평가할 수 있습니다. 일반적으로 IgE 항체 수치가 낮으면 임상 질환의 가능성이 낮은 반면 알레르기 항원에 대한 항체 수치가 높으면 임상 질환의 가능성도 높습니다.14
검사 결과가 음성이면 환자 증상의 원인에서 IgE 매개 알레르기를 모두 배제할 수 있으므로 의사가 치료 방법과 약물을 선택하고 증상 관리 방향을 정확하게 설정하는 데 도움이 됩니다.9,10
문제가 되는 단백질 알기
알레르기 항원 소스에 들어있는 단백질의 안정성과 불안정성 그리고 함유량은 매우 중요한 두 가지 지표입니다.
안정성: 식물에 존재하는 성분의 단백질군은 안정성을 기준으로 등급이 결정됩니다. 같은 단백질군에 속하는 단백질은 안정성의 정도가 같습니다. 예를 들어, 저장 단백질군은 매우 안정적인 단백질입니다. 반면 프로필린과 PR-10 군에 속하는 단백질은 상대적으로 불안정한 단백질입니다.15
불안정성: 불안정한 단백질은 가공이나 조리 과정에서, 또는 타액이나 체내 분비 효소에 의해 쉽게 파괴됩니다. 따라서 섭취 시 주로 국소 반응이 나타납니다. 반면 안정적인 단백질은 거의 손상되지 않은 형태로 순환계에 도달하여 전신 반응을 유발할 수 있습니다.15 
종 전체적으로 구조와 기능이 서로 비슷한 일부 단백질은 많은 알레르기 원인 물질에서 광범위하게 발견됩니다. 따라서 이러한 단백질은 두 가지 이상의 알레르기 항원에 결합하는 교차 반응 IgE 항체의 생성을 유발할 수 있습니다. 종간 교차 반응을 파악하는 것은 의사가 꽃가루 식품 알레르기 증후군에서 관찰되는 것과 같은 다중 민감성을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
hcp-infographic-flame-animation-cross-reactivity.jpg
감별 진단의 보조 수단으로 진단검사를 추가하면 진단의 신뢰도가 90%로까지 높아지는 것으로 확인되었습니다.9,10
환자가 해답을 찾도록 도와주십시오.
환자의 임상적 증상이 IgE 매개 알레르기와 같은 여러 가지 진단의 가능성을 나타내는 경우, 검사 결과는 진단을 확정하는 데 있어 중요한 역할을 할 수 있습니다. 병력과 더불어 혈청학적 검사를 실시하면 불확실한 진단을 확정하고 해석 및 환자에게 설명하기 쉬운 명확한 결과를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 
다음 단계로 가기  
특이 IgE 검사 주문부터 결과 판독에 이르기까지 알레르기 항원 진단에 대해 확신을 가질 수 있는 리소스를 제공합니다. 
알레르기 검사 방법 지금 바로 의사와 상담하십시오.
알레르기 혈액 검사를 통해 알레르기 유발 요인을 구체적으로 파악하고 어떤 단백질에 민감한지 확인하면 유발 요인을 확인하고 최적의 알레르기 관리 계획을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다.
의사라면 누구나 특이 IgE 혈액 검사를 지시할 수 있으며, 전문의에게 의뢰할 필요가 없습니다. 또는 환자가 직접 검사실에 요청할 수도 있습니다. 검사 방법도 환자가 선택할 수 있습니다. 
진료를 최대한 활용하십시오.
증상을 잘 이해할 수 있도록 몇 가지 질문에 답해 주십시오. 그런 다음 병원에서 의사와 상담할 때 이 내용을 검토하여 특이 IgE 혈액 검사가 적합한지 확인해 보십시오.
알레르기 이해를 위한 도구
알레르기 증상을 추적하고 의사와의 상담을 준비하십시오.
특정 알레르기 항원에 관해 일반적인 증상과 관리 및 완화 방법을 알아보십시오. 
의료 전문가이십니까? 수백 가지 알레르기 항원과 항원 성분 전체에 대한 종합적인 정보를 얻으십시오.
관련 컨텐츠
검사 및 진단에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 다양한 주제 살펴보기.
  1. Siles RI, Hsieh FH. Clev Clin J Med. 2011, 78(9):585-592.
  2. Bonnelykke K, Pipper CB, Bisgaard H. J Allergy Clin Immunol. 2008;121(3):646-651. 
  3. Belhocine W, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2011;22:600-607.
  4. Bacharier LB, et al. Allergy. 2008;63(1):5-34. 
  5. Adapted from Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary car. Allergy. 2004;59 Suppl 78:35-41.
  6. Adapted from Niggemann B, von Berg A, Bollrath C, et al. Safety and efficacy of a new extensively hydrolyzed formula for infants with cow’s milk protein. Pediatr Allergy Immunol. 2008;19:325-31. 
  7. Eigenmann PA, Atanaskovic-Markovic M O’B Hourihane J, et al. Testing children for allergies: why, how, who and when; an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section of Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol. 2013;24:195-209.
  8. Canonica GW, Ansotegui I, Pawankar R, et al. A WAO – ARIA - GA2 LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J. 2013;6:17. 
  9. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy. 2004;59 (Suppl 78):35-41.
  10. Niggemann B, Nilsson M, Friedrichs F. Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by invitro allergen specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol. 2008;19:325-331. 
  11. Welsh N, et al. The Benefits of Specific Immunoglobulin E Testing in the Primary Care Setting. J Am Pharm Assoc. 2006;46:627.
  12. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, et al. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. 2004; 10 (3): 234-238. 
  13. Szeinbach SL, Seoane-Vazquez EC, Beyer A, Williams PB. The impact of allergic rhinitis on work productivity. Prim Care Respir J. 2007;16(2):98-105.
  14. Yunginger JW, et al. J Allergy Clin Immunol. 2000;105(6pt1):1077-1084. 
  15. Molecular Allergology Users Guide. European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 2016. http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.