Obtenga información exhaustiva sobre alérgenos completos y componentes de alérgenos.
Identificar con precisión los factores desencadenantes de las alergias para el tratamiento específico de los síntomas
Una prueba de alergia en sangre, también denominada prueba de IgE específica, es una potente herramienta de diagnóstico que mide la concentración de anticuerpos IgE específicos en la sangre. 1 Puede detectar cientos de factores desencadenantes alérgicos, como polen, moho, alimentos y caspa de animales con una sola muestra de sangre.
Cualquier nivel detectable de IgE específica indica que está sensibilizado a ese alérgeno. Incluso un nivel bajo puede ser significativo, especialmente si experimenta síntomas al exponerse al alérgeno. Lo contrario también puede ser cierto. Es posible que tenga un nivel detectable de IgE a un alérgeno, pero si no muestra síntomas cuando se expone, no se le considera clínicamente alérgico.
Es vital identificar los factores desencadenantes alérgicos subyacentes. Los resultados de una prueba de alergia en sangre, una historia clínica detallada y una exploración física ayudarán al profesional sanitario a desarrollar un plan de tratamiento personalizado y específicos.
Este cuestionario resumirá sus síntomas y guiará una conversación productiva para determinar si el análisis de IgE específica en sangre es adecuado para usted.
Los análisis de IgE específica en sangre ofrecen resultados precisos de forma sistemática. Esta determinación precisa de una o varias sensibilizaciones a alérgenos ayudará a su profesional sanitario a recetarle la medicación adecuada, como antihistamínicos o medicación de emergencia, y a crear un plan personalizado para controlar los síntomas de la alergia.
Cualquier persona que presente síntomas similares a los de la alergia puede someterse a un análisis de sangre de IgE específica. Se puede realizar independientemente de la edad, el estado de la piel, el uso de antihistamínicos y el embarazo.1-2
A diferencia de las pruebas de punción cutánea, no existe riesgo de que una prueba de alergia en sangre desencadene una reacción alérgica. Esto es especialmente importante si una persona tiene un riesgo elevado de sufrir una reacción anafiláctica potencialmente mortal. En el caso de los lactantes y los niños pequeños, un único pinchazo para obtener una muestra de sangre puede ser menos traumático que los múltiples pinchazos de una prueba de punción cutánea.
Con una sola muestra de sangre, un análisis de IgE específica en sangre puede detectar más de 500 alérgenos completos y mezclas de alérgenos, como pólenes, alimentos y caspa de animales. Identificar los alérgenos relevantes que contribuyen a los síntomas es necesario para brindar un asesoramiento completo sobre cómo evitar los alérgenos y mantener a las personas alérgicas por debajo de su umbral sintomático.
Los análisis de sangre pueden detectar diversos niveles de sensibilización a los alérgenos. Los resultados de las pruebas de alergia en sangre pueden ayudar al profesional sanitario a descubrir riesgos ocultos, como las reacciones alérgicas causadas por la reactividad cruzada. Los síntomas pueden deberse a diferentes factores desencadenantes alergénicos o a diferentes familias de proteínas, lo que requiere estrategias de tratamiento adaptadas.
Dos tipos de análisis de IgE específica en sangre pueden ayudar en el diagnóstico de la alergia:
Las pruebas de alérgenos completos pueden ayudar a identificar los factores desencadenantes de la alergia y a descartar o confirmar una alergia. 1
Las pruebas de IgE específicas para alérgenos completos se utilizan para ayudar a confirmar una sospecha de alergia, determinar la causa de las reacciones o descartar por completo una alergia.
Las pruebas de componentes alergénicos pueden ayudar a identificar las proteínas alergénicas que causan los síntomas.3
Las pruebas de IgE específica para componentes alergénicos ayudan a identificar las proteínas específicas que pueden causar reacciones. En lugar de saber únicamente si una persona es sensible a los cacahuetes, un análisis de sangre puede identificar con precisión qué proteína específica del cacahuete puede desencadenar una reacción. Conocer la proteína específica puede ayudar a un profesional sanitario a determinar si puede haber riesgo de una reacción sistémica más grave o una reacción leve y localizada.
Al revelar sus alergias de una manera precisa y determinar a qué proteínas está sensibilizaso, los análisis de sangre para alergias pueden ayudarle a confirmar sus factores desencadenantes y a elaborar un plan de control de las alergias.
Hable hoy mismo con su profesional sanitario para comenzar el diagnóstico de su alergia y encontrar una solución.
Cuando los síntomas y la presentación clínica de un paciente ofrecen una amplia gama de posibilidades diagnósticas, como una alergia mediada por IgE, los resultados de las pruebas pueden ser valiosos para ayudar a confirmar el diagnóstico. Junto con el historial del caso, las pruebas serológicas pueden ayudar a aclarar un diagnóstico incierto ofreciendo resultados claros que sean fáciles de interpretar y explicar a los pacientes.
Desde la solicitud de una prueba de IgE específica hasta la interpretación de los resultados, disponemos de los recursos que necesita para confiar en su diagnóstico de alergia.