알레르기 검사 방법
혈액검사, 피부단자검사, 식품 유발검사 및 알레르기 자극유발시험 등 몇 가지 알레르기 검사 방법이 있습니다. 의사와 상담하여 본인에게 어느 검사가 가장 적합한지 결정할 수 있습니다. 선택한 알레르기 검사를 실시한 후에는 의사가 정확한 진단을 내리기 위해 병력과 함께 검사 결과를 검토합니다. 
Image of cheerful african american woman using laptop while sitting on chair in living room; Shutterstock ID 1718299927; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
알레르기 혈액검사
알레르기 혈액검사는 의사가 기저 알레르기 문제를 확인할 수 있는 빠르고 간단한 방법입니다. 특이 면역글로불린 E 혈액검사(Specific IgE(sIgE) Blood Test)라고도 하는 이 검사를 통해 혈액에 있는 알레르기 항원 특이 IgE 항체의 수치를 나타내는 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 이 항체는 알레르기 민감성의 지표가 될 수 있으며, 이를 통해 의사는 알레르기를 중심으로 환자의 병력을 고려하여 알레르기가 있는지, 그리고 어떤 물질에 대해 알레르기가 있는지를 확인할 수 있습니다. 
알레르기 혈액검사 방법
  1. 소량의 혈액 샘플을 채취합니다.
  2. 분석을 위해 혈액을 검사실로 보냅니다. 
  3. 결과는 며칠 뒤에 나오며 의료 전문가가 환자의 증상 및 병력과 함께 해석합니다. 
한 번의 혈액 샘플 채취로 이루어지는 이 간단한 혈액검사를 통해 수 백 가지의 잠재적인 알레르기 항원을 검출할 수 있습니다. 혈액검사에는 다른 유형의 검사에 비해 검사 대상이나 시점에 제한이 거의 없습니다. 특이 IgE 혈액검사의 이점에 대해 자세히 알아보십시오. 자주 묻는 질문 목록도 살펴볼 수 있습니다. 
피부단자검사
피부단자검사에서는 피부를 의심되는 알레르기 항원에 직접 노출시켜 반응의 징후를 관찰합니다. 이 검사는 어린이에게 실시할 수는 있지만 반복적으로 피부를 긁거나 찌르는 것이 어린 아이에게는 트라우마로 남을 수 있습니다. 습진과 같은 피부 질환이 있거나 항히스타민제를 투약 중이거나 피부가 검어 결과를 확인하기 어려운 경우에는 피부단자검사가 어려울 수 있습니다. 
피부단자 알레르기 검사 방법
  1. 피부의 상부 층에 살짝 구멍을 내거나 긁어 아주 소량의 의심되는 알레르기 항원을 피부를 통해 면역체계에 주입합니다. 
  2. 모기에 물린 것과 유사한 반응이 보통 20분 내에 나타나 이 알레르기 항원에 대한 특이 IgE(감작)가 있는지 확인할 수 있습니다.
검사별 주된 차이점 
특이 IgE 혈액검사 
피부단자검사
일반적으로 임상의가 지시 및 검토 
환자가 알레르기 약물 복용을 중단할 필요가 없음 
단 한 번의 주사바늘 채혈 필요(1개의 혈액 샘플)
중증 알레르기 반응의 위험이 없음
광범위한 피부 발진이 있을 때 사용할 수 있음
성분 검사 가능
진료실에서 검사 당일에 결과 확인
식품 알레르기 유발검사
혈액검사나 피부단자검사와 연계한 유발검사는 매우 효과적인 진단 수단입니다. 경구음식물유발검사(Oral Food Challenge, OFC)라고도 하는 이 검사는 정확한 진단을 확정 짓는 데 사용되며 혈액검사 또는 피부단자검사의 결과를 참조합니다. 이 음식물유발검사는 식품 알레르기를 확인하거나 특정 식품 알레르기가 해소되었는지를 판단하는 데 활용할 수 있습니다. 1,3
식품 알레르기 유발검사 방법
OFC는 일반적으로 세 단계로 진행합니다.1,3
  1. 알레르기가 의심되는 음식을 소량 먹어보게 합니다.
  2. 일반적으로 의료(의원 또는 병원) 내에서 모든 임상 증상을 면밀하게 모니터링합니다. 
  3. 반응이 나타나지 않으면 양을 더 늘려 일반 식사량까지 먹어보게 합니다. 반응이 나타나면 바로 검사를 중단합니다.
자극유발시험
자극유발시험은 유발검사와 매우 유사합니다. 주된 차이점은 이 유형의 검사는 일반적으로 식품이 아니라 호흡기, 약물 또는 직업성 알레르기가 의심되는 경우에 사용된다는 것입니다. 따라서 입뿐만 아니라 코, 눈 또는 폐도 검사할 수 있습니다. 4 
자극유발시험 방법
자극유발시험은 일반적으로 세 단계로 진행합니다.4
  1. 알레르기로 의심되는 소량의 항원에 노출시키고 그 양을 점차 늘립니다.
  2. 임상적 증상이 있는지 면밀하게 모니터링합니다. 
  3. 반응이 없으면 나타날 때까지 노출량을 늘립니다. 증상이 나타나면 바로 검사를 중단합니다.
이 검사는 거의 사용되지 않으며 필요한 경우 병원에서 실시합니다.
알레르기를 적절히 관리하고 치료하려면 증상을 유발하는 원인부터 먼저 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 알레르기 검사 방법에 대해 의사와 상의하십시오. 상담을 시작하기 위해 의사가 증상을 종합적으로 파악할 수 있도록 구성된 몇 가지 질문을 정리했습니다. 진료를 받을 때 답안을 함께 검토할 수 있습니다.
알레르기 이해를 위한 도구
알레르기 증상을 추적하고 의사와의 상담을 준비하십시오.
특정 알레르기 항원에 관해 일반적인 증상과 관리 및 완화 방법을 알아보십시오. 
의료 전문가이십니까? 수백 가지 알레르기 항원과 항원 성분 전체에 대한 종합적인 정보를 얻으십시오.
  1. Asthma and Allergy Foundation of America. How Do Doctors Diagnose Allergies. http://www.aafa.org/page/allergy-diagnosis.aspx. 2019년 6월 접속.
  2. Kwong KYC, Jean T, Redjal N (2014) Variability in Measurement of Allergen Skin Testing Results Among Allergy-Immunology Specialists. J Allergy Ther. 5:60. doi:10.4172/2155-6121.1000160.
  3. American Academy of Allergy Asthma and Immunology. What do patients and caregivers need to know about oral food. challenges. https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/oral-food-challenge. 2019년 6월 접속. 
  4. Niederberger V, Eckl-Dorna J, Pauli G. Recombinant allergy-based provocation testing. Methods. 2014, 66(1):96-105.