Search Thermo Fisher Scientific
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta con barrera ART™ en gradillas con tapa extraíble que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Número de catálogo | Volumen (métrico) | Modelo | Formato |
---|---|---|---|
2069 | 200 μl | ART 200 | Case of 4800 |
2069PK también denominado 2069 | 200 μL | ART 200 | Pack of 960 |
2065EPK también denominado 2065E | 100 μl | ART 100E | Pack of 960 |
2070 | 300 μl | ART 300 | Case of 4800 |
2070PK también denominado 2070 | 300 μl | ART 300 | Pack of 960 |
2065E | 100 μL | ART 100E | Case of 4800 |
2065 | 100 μl | ART 100 | Case of 4800 |
2065PK también denominado 2065 | 100 μl | ART 100 | Pack of 960 |
2079E | 1000 mu;l | ART 1000E | Case of 3200 |
2079EPK también denominado 2079E | 1000 mu;l | ART 1000E | Pack of 800 |
2139F | De 0,5 to 10 μl | ART 10F | Case of 4800 |
2139FPK también denominado 2139F | De 0,5 to 10 μl | ART 10F | Pack of 960 |
2149P | 20 μL | ART 20 | Case of 4800 |
2149EPK también denominado 2149E | 10 μL | ART 10 | Pack of 960 |
2149PPK | 20 μl | ART 20 | Pack of 960 |
2149E | 10 μl | ART 10 | Case of 4800 |
Características:
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Gain confidence that the products you buy are ideally suited to your application.
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.