Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Heparin-Natrium, Thermo Scientific Chemicals

Heparin-Natriumsalz, CAS-Nr. 9041-08-1, wird von der Darmschleimhaut des Schweines abgeleitet und zeigt eine antikoagulante Aktivität im Blut.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 411210050
Preis (EUR)
394,40
Online Exclusive
464,00
Ersparnis 69,60 (15%)
Each
Geschätzte Verfügbarkeit  Ausstehend  
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
394,40
Online Exclusive
464,00
Ersparnis 69,60 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9041-08-1
MDL NumberMFCD00081689
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Infrared spectrumConforms
Loss on drying=<8.0 % (1 g, 60°C, 3 h) (P2O5)
Protein=<0.5 % (dried substance)
UV(40mg in 10ml water) Nucleotidic impurities
Mehr anzeigen
Ask our AI about this Product
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

  • Heparin-Natriumsalz zeigt eine antikoagulante Aktivität.Es kann auch die Proliferation mesenchymaler Zellen wirksam hemmen und fördert die Proliferation primärer Epithelzellen.
  • Diese Verbindung kann an Antithrombin III binden und Koagulationsproteasen hemmen.

Anwendungen

  • In In-vitro-Studien wird es als Hauptbestandteil serumfreier Medien verwendet, um die Zellaggregation zu verhindern.
  • Heparin-Natriumsalz kann auch das Wachstum von menschlichen embryonalen Stammzellen in einem definierten serumfreien Medium induzieren und als Kofaktor für einen grundlegenden Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF-2) fungieren.
  • Es wird auch in Laborstudien zur Stammzelldifferenzierung und zum Wachstum angewendet.
  • In In-vitro-Studien zeigt diese Verbindung eine zytotoxische Wirkung, die den Tod von Krebszellen induziert, indem sie die Aktivität des Transkriptionsfaktors beeinträchtigt.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Dokumente und Downloads

Zertifikate

Chargen-Nr.Certificate TypeDateCatalog Number(s)
B0157261Certificate of Analysis23. Juni 2025411210050, 411212500, 411210010
A0473263Certificate of Analysis09. Juni 2025411210050, 411212500, 411210010
A0469322Certificate of Analysis05. Feb. 2025411210050, 411212500, 411210010
A0462800Certificate of Analysis15. Mai 2024411210050, 411212500, 411210010
A0458677Certificate of Analysis21. Dez. 2023411210050, 411212500, 411210010
5 Ergebnisse angezeigt, oben nach einem bestimmten Zertifikat suchen

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection