Nina, 17 Jahre, und Peter, 19 Jahre, beide mit Vorgeschichte einer Birkenpollenallergie, besuchen ihren Arzt aufgrund von oralen Symptomen beim Verzehr von Äpfeln. Nina verspürt intensives Jucken im Mund, während Peters Mund anschwillt und Unbehagen im Kehlkopf auftritt.
Beide leiden im Frühling und Frühsommer unter Rhinitis. Bei Nina ist dies schlimmer geworden, während es bei Peter stabil bleibt.
Der Arzt, der Nina und Peter behandelt, erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt, Tests mit Allergenextrakten und Allergenkomponenten zu veranlassen.
Zwei Teenager mit einer Birkenpollenallergie haben orale Symptome beim Verzehr von Äpfeln und leiden im Frühling unter Rhinitis.
Test |
Typ |
Ninas Ergebnisse |
Peters Ergebnisse |
---|---|---|---|
Birke |
Gesamtallergen |
+4 |
+3 |
Test |
Typ |
Ninas Ergebnisse |
Peters Ergebnisse |
---|
Sowohl Ninas als auch Peters Testergebnisse waren negativ für Gras, Beifuß, Katze, Hund und Milben.
Test | Typ | Ninas Ergebnisse | Peters Ergebnisse |
---|---|---|---|
Birke | Gesamtallergen | 16 | 12 |
Test | Typ | Ninas Ergebnisse | Peters Ergebnisse |
---|
Ninas und Peters frühere Ärzte haben bei ihnen eine Allergie gegen Birkenpollen diagnostiziert und Antihistaminika sowie lokale Steroide verschrieben, beides zur Anwendung während der Birkenpollensaison.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Test | Typ | Ninas Ergebnisse | Peters Ergebnisse |
---|---|---|---|
Birke | Gesamtallergen | 22,4 | 15,8 |
Apfel | Gesamtallergen | 16,2 | 12,7 |
Bet v 1 | Allergenkomponente | 21,1 | 14,6 |
Bet v 2 | Allergenkomponente | <0,1 | <0,1 |
Bet v 4 | Allergenkomponente | 0,2 | <0,1 |
Mal d 1 | Allergenkomponente | 15,3 | 8,2 |
Mal d 3 | Allergenkomponente | < 0,1 | 6,4 |
Test | Typ | Ninas Ergebnisse | Peters Ergebnisse |
---|
Ninas positive Testergebnisse für das PR-10-Protein Mal d 1 deuten darauf hin, dass ihre oralen Symptome beim Verzehr von Äpfeln eine Folge ihrer Birkenpollenallergie sind.1 In der Zukunft könnten Symptome auch bei anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln auftreten, die PR-10-Proteine enthalten, z. B. Haselnüsse, Birnen, Karotten oder Sellerie.
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
Ninas Arzt empfiehlt ihr Folgendes:
WEITERER VERLAUF
Peter hat IgE-Antikörper gegen das Lipidtransferprotein (LTP) Mal d 3 in Äpfeln, das mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung starker und systemischer Reaktionen einhergeht.2
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
Peters Arzt empfiehlt ihm Folgendes:
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.