Nina (17 歲) 及 Peter (19 歲) 皆有樺樹花粉過敏病史,他們因在食用蘋果時出現口部過敏症狀而向醫療人員尋求協助。Nina 口部嚴重發癢,Peter 則出現口部腫脹和喉嚨不適等症狀。
兩人皆在春季和初夏時節出現鼻炎症狀。Nina 的症狀每況愈下,Peter 的症狀則保持穩定。
負責 Nina 和 Peter 的醫療人員檢視了他們全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以蘋果的成分進行檢測。
兩名對樺樹花粉過敏的青少年在食用蘋果時會出現口部過敏症狀,且在春季會產生鼻炎。
檢測 | 類型 | Nina 的結果 | Peter 的結果 |
樺樹 | 完整過敏原 | +4 | +3 |
Nina 和 Peter 對草本植物、艾草、貓、狗和塵蟎的檢測結果皆呈陰性。
檢測 | 類型 | Nina 的結果 | Peter 的結果 |
樺樹 | 完整過敏原 | 16 | 12 |
之前的醫療人員診斷出 Nina 和 Peter 對樺樹花粉過敏,並開立在樺樹花粉季使用抗組織胺和局部類固醇的處方。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Nina 的結果 | Peter 的結果 |
樺樹 | 完整過敏原 | 22.4 | 15.8 |
蘋果 | 完整過敏原 | 16.2 | 12.7 |
Bet v 1 | 過敏原成分 | 21.1 | 14.6 |
Bet v 2 | 過敏原成分 | <0.1 | <0.1 |
Bet v 4 | 過敏原成分 | 0.2 | <0.1 |
Mal d 1 | 過敏原成分 | 15.3 | 8.2 |
Mal d 3 | 過敏原成分 | <0.1 | 6.4 |
Nina 對 PR-10 蛋白質 Mal d 1 的檢測結果呈現陽性,顯示出她之所以會因食用蘋果而引起口部過敏症狀,原因出在對樺樹花粉過敏。1 將來她可能還會因其他含有 PR-10 的食物 (如榛果、梨子、胡蘿蔔或芹菜) 而出現症狀。
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
醫療人員建議 Nina:
後續追蹤
Peter 對蘋果的脂質轉移蛋白 (LTP) Mal d 3 產生了 IgE 抗體,這與發生嚴重和全身反應的高風險有關。2
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
醫療人員建議 Peter:
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。