Rudi, ein 8 Jahre alter Junge mit einer Vorgeschichte von Rhinokonjunktivitis in der Baumpollensaison und Asthmaanfällen bei Infektionen und körperlicher Anstrengung, besucht seinen Arzt, da er nun auch beim Essen von Haselnüssen ein Jucken im Mund verspürt. Seine Mutter ist gegen Baumnüsse sensibilisiert und macht sich Sorgen, dass dies auch auf Rudi zutreffen könnte.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und fordert einen spezifischen IgE-Test an.
Erfahren Sie, wie spezifische IgE-Bluttests Rudi geholfen haben, sein Risiko für schwere Reaktionen auf Nüsse und Erdnüsse einzuschätzen.
Test | Typ | Rudis Ergebnisse |
---|---|---|
Birke | Allergengesamtextrakt | +3 |
Erdnüsse | Allergengesamtextrakt | +4 |
Haselnuss | Allergengesamtextrakt | +1 |
Katze | Allergengesamtextrakt | +4 |
Hund | Allergengesamtextrakt | +1 |
Test | Typ | Rudis Ergebnisse |
---|
Allergie auf Baumpollen, Erdnüsse, Baumnüsse und Haustierschuppen.
Basierend auf Anamnese, Beurteilung und Tests empfahl Rudis vorheriger Arzt den strikten Verzicht auf Erdnüsse und Baumnüsse sowie die Einnahme oraler Antihistaminika in der Baumpollensaison und eine Symptombehandlung mit langwirkenden ß2-Sympathomimetika und Kortikosteroiden zur Inhalation.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen können den Arzt bei der Bestätigung der Diagnose unterstützen.
Test | Typ | Rudis Ergebnisse |
---|---|---|
Birke | Allergengesamtextrakt | 23,1 |
Erdnüsse | Allergengesamtextrakt | 7,3 |
Haselnuss | Allergengesamtextrakt | 12,4 |
Katze | Allergengesamtextrakt | 10,2 |
Hund | Allergengesamtextrakt | 4,2 |
Test | Typ | Rudis Ergebnisse |
---|
Auf der Grundlage dieser Testergebnisse fordern Sie einen Test mit Allergenkomponenten an.
Test | Typ | Rudis Ergebnisse |
---|---|---|
Ara h 1 | Allergenkomponente | 0,2 |
Ara h 2 | Allergenkomponente | 4,3 |
Ara h 3 | Allergenkomponente | <0,1 |
Ara h 8 | Allergenkomponente | 1,4 |
Ara h 9 | Allergenkomponente | <0,1 |
Cor a 1 | Allergenkomponente | 12,8 |
Cor a 8 | Allergenkomponente | <0,1 |
Cor a 9 | Allergenkomponente | <0,1 |
Cor a 14 | Allergenkomponente | < 0,1 |
Test | Typ | Rudis Ergebnisse |
---|
Rudis Sensibilisierung auf das Erdnuss-Speicherprotein Ara h 2 zeigt, dass er ein erhöhtes Risiko für schwere Reaktionen beim Verzehr von Erdnüssen hat.2 Daher wird eine strikte Vermeidung von Erdnüssen empfohlen. Mit Komponententests hätte dieses Risiko vor dem Auftreten von Reaktionen entdeckt werden können.
Rudis Birkenpollenallergie bewirkt eine Kreuzreaktivität mit dem PR-10-Protein Cor a 1 in Haselnüssen, und das Jucken in Rudis Mund beim Verzehr von Haselnüssen kann durch die pollenassoziierte Lebensmittelallergie begründet sein.1
Rudis Sensibilisierung gegen Birkenpollen wird bestätigt; die aktuelle Medikation ist beizubehalten.
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.