ImmunoCAP™ Rapid™ es una prueba fácil de usar que se realiza en puntos de atención médica cercanos al paciente, como consultas de médicos y salas de enfermería, para diagnosticar o descartar alergias.1,2Identifica entre el 92 y el 95 por ciento de pacientes sintomáticos sensibilizados a cualquiera de los alérgenos incluidos.3,4
ImmunoCAP Rapid Niños con sibilancia/rinitis |
---|
Gato Abedul Artemisa Hierba timotea Clara de huevo Perro Polen de olivo Parietaria judaica Ácaros del polvo Leche de vaca |
ImmunoCAP Rapid Niños con sibilancia/rinitis |
---|
ImmunoCAP Rapid Adulto con asma/rinitis |
---|
Gato Abedul Artemisa Hierba timotea Cucaracha Perro Olivo Parietaria judaica Ácaros del polvo Moho |
ImmunoCAP Rapid Adulto con asma/rinitis |
---|
ImmunoCAP Rapid Rinitis/asma 1* |
---|
Gato Moho Dactylis glomerata Ambrosía común Artemisa Perro Cucaracha Cedro japonés
|
ImmunoCAP Rapid Rinitis/asma 1* |
---|
*ImmunoCAP Rapid Rhinitis/Asthma 1 tiene ocho alérgenos diferentes.
ImmunoCAP Rapid es un dispositivo desechable de un solo uso.
El ensayo ImmunoCAP Rapid puede realizarse independientemente de la edad, los síntomas, la actividad de la enfermedad y la medicación antihistamínica.
ImmunoCAP Rapid es un análisis de anticuerpos IgE en sangre específico que determina si en la sangre del paciente hay anticuerpos frente cualquiera de los alérgenos incluidos en la prueba. La prueba ofrece una respuesta clara y fiable en 20 minutos.
Obtendrá resultados probados y fiables, con una buena concordancia con las pruebas ImmunoCAP Specific IgE.5
ImmunoCAP Rapid está disponible en determinados países europeos y Japón.
Esta prueba es una herramienta de evaluación de primera línea que ayuda a los profesionales sanitarios a diagnosticar o descartar una alergia.1,2
Los resultados de las pruebas deben interpretarse en el contexto del historial clínico del paciente antes de realizar un diagnóstico. Independientemente de los resultados, se recomienda que un paciente sintomático realice un seguimiento con su profesional sanitario.