¿Por qué elegir Thermo Fisher Scientific como socio para realizar las pruebas de vasculitis asociada a ANCA, el síndrome de Goodpasture y la enfermedad de anti-GBM?
La mejor prueba de su clase y totalmente automatizada para la vasculitis asociada a ANCA, que pone al paciente en primer lugar.
Las pruebas EliA™ PR3S y EliA™ MPOS , utilizan una innovadora tecnología de anclaje para producir pruebas totalmente automatizadas con la mayor combinación de especificidad (98,0 % y 99,3 %, respectivamente) y sensibilidad (79,0 % y 55,0 %, respectivamente) del mercado.6 El uso de la cartera de pruebas EliA™ para la vasculitis asociada a ANCA permite a su laboratorio diferenciar con confianza los diagnósticos y ayudar a garantizar que los pacientes reciban el tratamiento correcto antes.
Flujo de trabajo optimizado
Los pacientes con vasculitis asociada a ANCA pueden tener anticuerpos anti-GBM y al contrario: muchos pacientes con síndrome de Goodpasture/anti-GBM pueden tener anticuerpos MPO-ANCA.4 El uso de las pruebas EliA™ para estas enfermedades le permite beneficiarse de la eficiencia que supone realizar las tres pruebas de anticuerpos pertinentes con una única muestra y en un solo ciclo, y en los mismos sistemas de laboratorio Phadia™ totalmente automatizados. Con la funcionalidad de acceso aleatorio, puede añadir pruebas a medida que las recibe, lo que minimiza el tiempo de entrega. También puede ahorrar tiempo y costes utilizando la calibración mensual por método y compartiendo los reactivos comunes del sistema.