Recent searches Clear History
Contacto
ImmunoCAP Rapid
Respuestas rápidas para tomar medidas rápidas
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
IgE específica Point-of-Care
ImmunoCAP™ Rapid™ es una prueba fácil de usar que se realiza en puntos de atención médica cercanos al paciente, como consultas de médicos y salas de enfermería, para diagnosticar o descartar alergias.1,2Identifica entre el 92 y el 95 por ciento de pacientes sintomáticos sensibilizados a cualquiera de los alérgenos incluidos.3,4
Hay disponibles tres paneles de prueba diferentes, cada uno con un conjunto fijo de 10 alérgenos distintos.*
ImmunoCAP Rapid
Niños con sibilancia/rinitis
Gato
Abedul
Artemisa
Hierba timotea
Clara de huevo
Perro 
Polen de olivo
Parietaria judaica
Ácaros del polvo
Leche de vaca
ImmunoCAP Rapid
Niños con sibilancia/rinitis
ImmunoCAP Rapid
Adulto con asma/rinitis
Gato
Abedul
Artemisa
Hierba timotea
Cucaracha
Perro
Olivo
Parietaria judaica
Ácaros del polvo
Moho
ImmunoCAP Rapid
Adulto con asma/rinitis
ImmunoCAP Rapid
Rinitis/asma 1*
Gato
Moho
Dactylis glomerata
Ambrosía común
Artemisa
Perro
Cucaracha
Cedro japonés
ImmunoCAP Rapid
Rinitis/asma 1*
*ImmunoCAP Rapid Rhinitis/Asthma 1 tiene ocho alérgenos diferentes.
Tecnología de un solo uso
ImmunoCAP Rapid es un dispositivo desechable de un solo uso.
Amplia aplicación
El ensayo ImmunoCAP Rapid puede realizarse independientemente de la edad, los síntomas, la actividad de la enfermedad y la medicación antihistamínica.
Pruebas fáciles y rápidas
ImmunoCAP Rapid es un análisis de anticuerpos IgE en sangre específico que determina si en la sangre del paciente hay anticuerpos frente cualquiera de los alérgenos incluidos en la prueba. La prueba ofrece una respuesta clara y fiable en 20 minutos.
Resultados fiables
Obtendrá resultados probados y fiables, con una buena concordancia con las pruebas ImmunoCAP Specific IgE.5
ImmunoCAP Rapid está disponible en determinados países europeos y Japón.
Diagnostique o descarte rápidamente una alergia
Esta prueba es una herramienta de evaluación de primera línea que ayuda a los profesionales sanitarios a diagnosticar o descartar una alergia.1,2
Los resultados de las pruebas deben interpretarse en el contexto del historial clínico del paciente antes de realizar un diagnóstico. Independientemente de los resultados, se recomienda que un paciente sintomático realice un seguimiento con su profesional sanitario.
Diagrama de pruebas ImmunoCAP Rapid
Examine la cartera completa de pruebas ImmunoCAP
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Obtenga información científica sobre alérgenos completos, mezclas de alérgenos y componentes de alérgenos
Visite la enciclopedia de alérgenos
Referencias
  1. Sarratud, T., et al., Accuracy of a point-of-care testing device in children with suspected respiratory allergy. Allergy Asthma Proc, 2010. 31(2): p. e11-7.
  2. Diaz-Vazquez, C., et al., Accuracy of ImmunoCAP Rapid in the diagnosis of allergic sensitization in children between 1 and 14 years with recurrent wheezing: the IReNE study. Pediatr Allergy Immunol, 2009. 20(6): p. 601-9.
  3. Hedlin, G., et al., Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. World Allergy Organ J, 2009. 2(7): p. 138-43.
  4. Eigenmann, P.A., et al., The ImmunoCAP Rapid Wheeze/Rhinitis Child test is useful in the initial allergy diagnosis of children with respiratory symptoms. Pediatr Allergy Immunol, 2009. 20(8): p. 772-9.
  5. Jan Forslid, P.M.L.S., Laboratory evaluation of a qualitative in vitro test for specific IgE in primary care as compared to quantitative measurement using automated ImmunoCAP FEIA processing. EAACI, 2008. Debate de póster 230.