ImmunoCAP |
Allergie |
Allergie |
Allergie |
Allergie |
Allergie |
EliA |
Auto-immunité
|
Auto-immunité |
N/A |
Auto-immunité |
Auto-immunité |
Description du système |
Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Système d’immunodosage fermé entièrement automatisé |
Traitement |
Lot |
Continu |
Continu |
Continu |
Continu |
Débit maximal |
jusqu'à 96 résutats par série |
Jusqu’à 60 résultats / heure |
Jusqu’à 240 résultats / heure |
Jusqu’à 480 résultats / heure |
Jusqu’à 960 résultats / heure |
Types d’échantillon |
Sérum, plasma |
Sérum, plasma |
Sérum, plasma |
Sérum, plasma |
Sérum, plasma |
Tubes à échantillons pour
rack d’échantillons à 10 positions |
Hauteur 42-100 mm
Diam. 10-16 mm
|
Hauteur 50-110 mm
Diam. 10-17 mm
|
Hauteur 50-105 mm
Diam. 10-17 mm
|
N/A |
N/A |
Tubes à échantillons pour
rack d’échantillons à 5 positions |
N/A |
N/A |
N/A |
Hauteur 70-105 mm
Diam. 10-17 mm
|
Hauteur 70-105 mm
Diam. 10-17 mm
|
Types de code-barre d’échantillon |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8
|
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8
|
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8
|
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8
|
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Ne pas utiliser pour Phadia 200 et Phadia 1000. Phadia 200 n’a également pas été validé avec EAN-8
|
Dilution d’échantillon |
Allergie
Auto-immunité
|
Allergie
Auto-immunité
|
N/A |
Auto-immunité |
Auto-immunité |
Détection de niveau et de caillot |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Tests réflexes |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Échantillons urgent |
Non |
Oui |
Non |
Oui |
Oui |
Réactifs |
Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. Loaded Chargé par lots avec les réactifs ImmunoCAP ou EliA |
Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Réactifs ImmunoCAP et EliA généraux disponibles dans l’instrument. |
Type d’étalonnage |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA)
|
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA)
|
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA)
|
Une courbe maîtresse de l’isotype par groupe de tests (IgG, IgE, IgM, IgA)
|
Stabilité de l’étalonnage |
28 jours |
28 jours |
28 jours |
28 jours |
28 jours |
Exigences concernant l’eau pour la solution de rinçage |
Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Clinical laboratory reagent water ((CLRW), peut être utilisée à la place de l’eau de type I et type II)* |
Dépannage et assistance à distance |
Phadia LabCommunity
|
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Température ambiante |
18 à 32°C
|
18 à 32°C |
18 à 32°C |
18 à 32°C |
18 à 32°C |
Alimentation électrique |
110-240 V
50/60 Hz
|
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10%
50/60 Hz
|
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
Dimensions (HxLxP) |
55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) |
186 x 127 x 75 cm avec table
73 x 50 x 30 in
|
215 x 183 x 105 cm
85 x 72 x 42 in
|
195 x 411 x 135 cm
77 x 162 x 53 in
|
195 x 619 x 135 cm
77 x 244 x 53 in
|
Poids à vide |
47 kg / 104 lb. |
220 kg / 485 lb |
688 kg / 1516 lb |
2000 kg / 4409 lb |
3342 kg / 7367 lb |