La mesure des auto-anticorps dirigés contre les protéines thyroïdiennes est un élément essentiel de l’algorithme diagnostique de la thyroïdite de Hashimoto et de la maladie de Graves.1,2
Les auto-anticorps thyroïdiens les plus pertinents sont les suivants :
- Anti-TSH-R : marqueur sérologique spécifique pour l’identification différentielle de la maladie de Graves d’autres causes d’hyperthyroïdie et de thyrotoxicose.3
- Anti-TPO : marqueur sérologique pour le diagnostic de la thyroïdite de Hashimoto, mais également détectable chez jusqu’à 80 % des patients atteints de la maladie de Graves. 4
- Anti-TG : souvent détectées en même temps que les anti-TPO, mais environ 6 % des patients atteints de thyroïdite de Hashimoto ont un résultat positif pour les anti-TG.5
Pourquoi choisir Thermo Fisher Scientific comme partenaire pour le diagnostic des maladies auto-immunes de la thyroïde ?
Une aide pour détecter correctement la MAIT du premier coup
Dans les maladies telles que les MAIT, où les patients peuvent souvent présenter des symptômes vagues, la spécificité est essentielle. Avec les tests EliA™ anti-TSH-R, EliA™ anti-TPO et EliA™ anti-TG, nous proposons un panel de tests d’auto-anticorps entièrement automatisé et spécifique pour faciliter le diagnostic de la MAIT. Comparés à d’autres tests thyroïdiens automatisés, les tests de la fonction thyroïdienne EliA™ présentaient les spécificités les plus élevés (test EliA anti-TSH-R : 97,7 % ; fabricant 1 : 92,0 %, fabricant 2 : 94,0 % ; test EliA anti-TPO : 96,0 %, fabricant 1 : 94,0 %, fabricant 2 : 91,0 % ; EliA anti-TG : 94 %, fabricant 1 : 90,5 %, fabricant 2 : 94,0 %).6
Des antigènes fabriqués selon les normes les plus strictes pour garantir la pertinence clinique
Les antigènes des tests EliA anti-TSH-R et EliA anti-TPO sont produits avec un haut niveau de pureté et de reproductibilité dans un système d’expression eucaryote. Cela garantit une grande cohérence inter-lots ainsi qu’ une précision intra-lot et inter-lots maximale.
Un flux de travail optimisé
Les tests thyroïdiens EliA vous permettent de réaliser les trois dosages d’anticorps pertinents à partir d’un échantillon en une seule analyse et sur les mêmes Systèmes de Laboratoire Phadia™ entièrement automatisés. Cela signifie que vous pouvez utiliser le même contrôle positif de la thyroïde pour tous les tests thyroïdiens EliA et partager les réactifs communs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.