Pourquoi choisir Thermo Fisher Scientific comme partenaire dans le diagnostic des MICI ?
Réduire les procédures invasives inutiles.
La gamme de produits MICI EliA™ comprend les tests EliA Calprotectin 2 et EliA™ ASCA IgA et IgG (anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae) permettant d’identifier et de différencier les MICI.
Un résultat positif au test EliA Calprotectin 2 peut être suivi par des tests EliA ASCA IgA et IgG et par un test d’immunofluorescence (IFI) p-ANCA afin de différencier la maladie de Crohn de la colite ulcéreuse, ce qui peut éviter d’autres examens et fournir des recommandations pour les procédures endoscopiques.9,10
Des résultats sur lesquels vous pouvez compter.
La haute sensibilité (98-99 %) du test EliA Calprotectin 2, ainsi qu’une valeur prédictive négative (VPN) de 98,4 %, font de ce test un excellent outil pour exclure les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.7,8
Une gamme de tests optimisée pour différencier les maladies gastro-intestinales.
La gamme de tests EliA™ pour le diagnostic des maladies gastro-intestinales* vous permet de confirmer ou infirmer les MICI (et par la suite de différencier la maladie de Crohn de la colite ulcéreuse), les SII (syndrome de l’intestin irritable), la maladie cœliaque, la sensibilité au gluten non cœliaque et l’allergie au blé.
La gamme de tests pour maladies gastro-intestinales EliA peut être mesurée à partir d’un échantillon en une seule analyse et sur les mêmes Systèmes de Laboratoire Phadia™ entièrement automatisés.
* Tests EliA Calprotectin 2, IgA et IgG ASCA EliA, EliATM Celikey IgA et IgG, EliATM GliadinDP IgA et IgG, ImmunoCAP™ Wheat allergen, f4