Marie, une fillette de 5 ans, a des antécédents de dermatite atopique légère, de respiration sifflante et de syndrome d'allergie orale lorsqu’elle mange des fruits non pelés. Elle consulte son médecin à la suite d’une récente admission aux urgences, après avoir développé une urticaire et des symptômes respiratoires sévères. Marie a bien récupéré après un traitement d’urgence. Sa mère a signalé que Marie avait mangé une tranche de pomme épluchée 30 minutes avant l’apparition des symptômes.
Son médecin procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets et décide d’effectuer des tests avec les composants de la pomme.
Après un passage par le service des urgences, Marie passe des tests avec les composants allergéniques pour aider à déterminer son risque de réaction grave.
Test | Type | Résultats de Marie |
Phléole des prés | Allergène complet | +2 |
Test cutané négatif au lait, à l’armoise, aux chats, aux chiens et aux moisissures.
Test | Type | Résultats de Marie |
Phléole des prés | Allergène complet | 5,2 |
Le précédent médecin de Marie lui a recommandé de prendre des antihistaminiques pendant la saison des pollens de graminées et d’éviter de manger des fruits non pelés si cela lui procure une sensation désagréable.
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Test | Type | Résultats de Marie |
Phléole des prés | Allergène complet | 15,3 |
Pomme | Allergène complet | 17,9 |
Test | Type | Résultats de Marie |
Phl p 1 | Composant allergénique | 9,5 |
Phl p 5b | Composant allergénique | 3,3 |
Phl p 7 | Composant allergénique | <0,1 |
Phl p 12 | Composant allergénique | 4,2 |
Mal d 1 | Composant allergénique | < 0,1 |
Mal d 3 | Composant allergénique | 16,2 |
La réaction sévère de Marie peut s’expliquer par sa sensibilisation à Mal d 3, une LTP, ce qui indique que Marie a une sensibilisation à la pomme associée à un risque plus élevé de symptômes sévères et systémiques.
Mal d 3, une LTP (protéine de transfert lipidique)
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.