Ethan et Sarah, 18 mois, qui présentent tous deux des antécédents d’eczéma et d’allergie au lait, sont examinés par leur médecin afin d’obtenir un complément d’information sur leur allergie au lait.
Le médecin d’Ethan et Sarah procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets et décide d’effectuer des tests avec l’allergène complet puis les composants du lait en suivi.
Ethan et Sarah ont tous deux été diagnostiqués comme étant allergiques au lait. Mais les allergies peuvent évoluer au fil du temps.
Test | Type | Résultats d’Ethan | Résultats de Sarah |
Lait de vache | Allergène complet | +4 | +5 |
Ethan et Sarah ont subi un test cutané à l’œuf, qui s’est révélé négatif.
Test | Type | Résultats d’Ethan | Résultats de Sarah |
Lait de vache | Allergène complet | 18 | 25 |
Sur la base de leur histoire clinique et de l'évaluation de leurs tests, leur précédent médecin avait recommandé de supprimer le lait de vache de leur régime alimentaire et de le remplacer par du lait maternisé sans lait.
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Test | Type | Résultats d’Ethan | Résultats de Sarah |
Lait de vache | Allergène complet | 10,2 | 20,6 |
Bos d 4 (α-lactalbumine) | Composant allergénique | 3,8 | 2,2 |
Bos d 5 (β-lactoglobuline) | Composant allergénique | 0,7 | 1,0 |
Bos d 8 (caséine) | Composant allergénique | 1,4 | 21,5 |
Le faible niveau de sensibilisation d’Ethan à la caséine Bos d 8 indique qu’il peut tolérer le lait chauffé longtemps. Un test de provocation par voie orale avec du lait cuit longtemps peut confirmer le diagnostic. Grâce aux composants et au test de provocation par voie orale, la qualité de vie d’Ethan pourrait être améliorée : pas besoin d’éviter strictement le lait et pas de cause de stress dans la famille due au risque de manger des produits contenant du lait cuits longtemps, tels que des gâteaux et des biscuits.1,2
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
SUIVI
Les concentrations élevées d’IgE anti-Bos d 8 de Sarah indiquent un risque de réaction sévère au lait sous toutes ses formes.1,2
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.