Jean, un adolescent de 15 ans, a une allergie connue à l’arachide et au pollen de bouleau. Il consulte son médecin pour des démangeaisons dans la bouche et une congestion nasale après avoir mangé des aliments asiatiques à base de soja.
Le médecin de Jean procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets et décide d’effectuer des tests pour les composants du soja.
Un garçon souffrant d’une allergie à l’arachide et au bouleau consulte son médecin après avoir ressenti des symptômes suite à la consommation d’aliments contenant du soja.
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Allergène | Type | Les résultats de Jean |
Soja | Allergène complet | 1,5 |
Gly m 4 | Composant allergénique | 1,9 |
Gly m 5 | Composant allergénique | 1,4 |
Gly m 6 | Composant allergénique | 2,2 |
Arachide | Allergène complet | 72,1 |
Ara h 1 | Composant allergénique | 22,4 |
Ara h 2 | Composant allergénique | 23,1 |
Ara h 3 | Composant allergénique | 13,4 |
Ara h 8 | Composant allergénique | 3,7 |
Ara h 9 | Composant allergénique | < 0,1 |
Les résultats pour Gly m 5 et Gly m 6 indiquent que Jean présente un risque accru de réaction grave en cas d’ingestion de soja, même en petites quantités. Les résultats pour Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3 indiquent également que Jean présente un risque accru de réaction grave à l’arachide. Les résultats indiquent de plus des réactions croisées cliniquement significatives entre le pollen de bouleau et Gly m 4.1
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
Le médecin de Jean :
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.