Anna e Felipe, ambos com 8 anos de idade, têm histórico de alergia a bétula e soja. Ambos visitam seu médico após apresentar rinite e pele seca durante a temporada de pólen.
O médico de Anna e Felipe realiza um histórico clínico completo e exame físico, e decide fazer testes usando componentes da soja.
Duas crianças têm uma história de alergia a bétula e soja e visitam seu profissional de saúde depois de experimentar pele seca e rinite durante a temporada de pólen.
Teste | Tipo | Resultados de Anna | Resultados de Felipe |
Ovo | Alérgeno completo | 0 | 0 |
Leite | Alérgeno completo | 0 | 0 |
Soja | Alérgeno completo | +2 | +2 |
Trigo | Alérgeno completo | 0 | 0 |
Peixe | Alérgeno completo | 0 | 0 |
Bétula | Alérgeno completo | +2 | +1 |
Capim Phleum pratense | Alérgeno completo | 0 | 0 |
A profissional de saúde anterior de Anna e Felipe os diagnosticaram com alergia a bétula e soja. Ela recomendou o uso de antihistamínicos orais durante a temporada de pólen de bétula e os orientou a evitar soja e produtos de soja..
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Anna | Resultados de Felipe |
Soja | Alérgeno completo | 0,8 | 24 |
Gly m 4 | Componente de alérgeno | 15 | 2,5 |
Gly m 5 | Componente de alérgeno | <0,1 | 16,2 |
Gly m 6 | Componente de alérgeno | <0,1 | 6,7 |
Bétula | Alérgeno completo | 58 | 20 |
Os resultados de Anna indicam uma reatividade cruzada clinicamente relevante entre o pólen de bétula e a soja. Muitas vezes, anticorpos de IgE específica a Gly m 4 são associados a reações locais. Entretanto, reações sistêmicas podem ocorrer, particularmente ao consumir grandes quantidades de soja pouco processada, como leite de soja. Se o histórico clínico não é claro, pode ser recomendável realizar um teste de provocação oral para confirmar o diagnóstico de alergia a soja.1
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
O profissional de saúde de Anna a orienta:
ACOMPANHAMENTO
Os resultados de Felipe indicam que seu nível de sensibilização a Gly m 5 o faz correr um maior risco de reação grave em caso de ingestão de soja, mesmo em pequenas quantidades.1
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
O profissional de saúde de Felipe o orienta :
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.