Recent searches Clear History
Contatti
Sfumature dell'allergia alla soia: differenziazione tra un'allergia clinica alla soia e un'allergia alla soia legata ai pollini
default_alt_text
Anna e Oliver hanno 8 anni e una storia di allergia alla betulla e alla soia. Entrambi vengono visitati  dopo aver sofferto di rinite e di secchezza cutanea durante la stagione dei pollini.
Il medico di Anna e OIiver esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporre entrambi i pazienti ai test delle componenti molecolari allergeniche della soia.
Due bambini hanno una storia di allergia alla betulla e alla soia e vengono visitati dal medico dopo aver manifestato secchezza cutanea e rinite durante la stagione dei pollini.
Patient History
Anamnesi paziente
Anamnesi familiare
  • Niente da segnalare
Anamnesi personale di Anna e Oliver
  • Eczema durante l'infanzia, rinite.
Prick test
Test
Tipo
Risultati di Anna
Risultati di Oliver
Uovo
Allergene estrattivo
0
0
Latte
Allergene estrattivo
0
0
Soia
Allergene estrattivo
+2
+2
Grano
Allergene estrattivo
0
0
Pesce
Allergene estrattivo
0
0
Betulla
Allergene estrattivo
+2
+1
Fileo
Allergene estrattivo
0
0
Test
Tipo
Risultati di Anna
Risultati di Oliver
Il precedente medico di Anna e Oliver aveva diagnosticato un'allergia alla betulla e alla soia, consigliando l'uso di antistaminici orali durante la stagione dei pollini di betulla e invitandoli a eliminare dalla dieta la soia e i prodotti a base di soia.
Risultati del test ImmunoCAP™ di Anna e Oliver
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Risultati del test ImmunoCAP (kUA/I)
Test
Tipo
Risultati di Anna
Risultati di Oliver
Soia
Allergene estrattivo
0,8
24
Gly m4
Componente molecolare allergenica
15
2,5
Gly m5
Componente molecolare allergenica
<0,1
16,2
Gly m6
Componente molecolare allergenica
<0,1
6,7
Betulla
Allergene estrattivo
58
20
Test
Tipo
Risultati di Anna
Risultati di Oliver
Differential Diagnosis
Diagnosi differenziale
Anna
I risultati di Anna indicano una cross-reazione clinicamente rilevante tra polline di betulla e soia. Le lgE specifiche verso Gly m 4 sono spesso associate a reazioni locali. Tuttavia, possono verificarsi reazioni sistemiche, in particolare quando si consumano elevate quantità di soia poco lavorata, come per esempio il latte di soia. Se la storia clinica non è chiara, può essere consigliabile procedere con un test di provocazione orale per confermare la diagnosi di allergia alla soia.1
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
  • L'allergia alla betulla è confermata insieme ad una probabile allergia alla soia legata ai pollini.
PIANO DI GESTIONE CLINICO
Il medico di Anna le consiglia di:
  • Evitare il consumo di grandi quantità di soia, ad esempio latte di soia.
  • Inoltre, la informa che non ha restrizioni alimentari rigorose sulla soia e non deve temere rischi in caso di assunzione involontaria di soia.
  • Continuare a utilizzare antistaminici e steroidi nasali durante la stagione dei pollini.
FOLLOW-UP
  • Accompagnata dalla madre, Anna viene visitata dal medico dopo un anno. Anna sta bene.
Oliver
I risultati di Oliver indicano che il suo livello di sensibilizzazione verso Gly m5 lo rende maggiormente a rischio di grave reazione se assume soia, anche in piccole quantità.1
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
  • L'allergia alla soia e alla betulla è stata confermata.
PIANO DI GESTIONE CLINICO
Il medico di Oliver gli consiglia di:
  • Continuare a evitare la soia in tutte le sue forme e di portare sempre con sé una dose di adrenalina per l'auto-iniezione in caso di emergenza.
  • Ha organizzato corsi di aggiornamento e formazione sull'uso degli auto-iniettori per lui e la sua famiglia.
  • Continuare a utilizzare antistaminici e steroidi nasali durante la stagione dei pollini.
FOLLOW-UP
  • Oliver viene visitato un anno dopo in presenza della madre. Oliver si sente bene. Il medico verifica la tecnica di Oliver per l’auto-iniezione ed è soddisfatto.
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.
Riferimenti bibliografici
  1. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.