Caroline e Emília, ambas com 16 anos, alérgicas ao amendoim, visitam seu médico após apresentar obstrução nasal em combinação com irritação e prurido ocular e, às vezes, reação local na boca.
O médico de Caroline e Emília submete-as a um histórico clínico completo e um exame físico e decide fazer testes usando componentes do amendoim.
Descubra como o teste de sensibilização a alérgenos pode mostrar se duas meninas estão sujeitas ao risco de reações graves aos amendoins.
Teste | Tipo | Resultados de Caroline | Resultados de Emília |
Amendoim | Alérgeno completo | +4 | +4 |
Com base em histórico, avaliação e testes, o profissional de saúde anterior recomendou que Caroline e Emília excluíssem o amendoim totalmente de suas dietas.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas das pacientes, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Caroline | Resultados de Emília |
Amendoim | Alérgeno completo | 26 | 28 |
Ara h 1 | Componente de alérgeno | <0,1 | 2,1 |
Ara h 2 | Componente de alérgeno | <0,1 | 12,3 |
Ara h 3 | Componente de alérgeno | <0,1 | 3,3 |
Ara h 8 | Componente de alérgeno | 33 | 10,3 |
Ara h 9 | Componente de alérgeno | <0,1 | <0,1 |
Caroline não apresenta níveis detectáveis de IgE a nenhum dos marcadores específicos das espécies da alergia ao amendoim: Ara h 1, Ara h 2, and Ara h 3. Além disso, o resultado de Ara h 9 é negativo. No entanto, ela tem níveis altos de anticorpos que reconhecem o Ara h 8, indicando uma alergia alimentar relacionada ao pólen, o que está em conformidade com seus sintomas durante a primavera.1-3
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
Emília tem níveis significativos/altos de IgE aos marcadores específicos de espécies para alergia ao amendoim, muitas vezes associados a reações sistêmicas.1-3
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
PLANO DE GERENCIAMENTO DO MÉDICO
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.