已知 16 歲 的Caroline 和 Emma 皆對花生過敏,她們在出現鼻塞併發紅腫發炎、眼睛發癢,及嘴部有時會產生局部過敏反應等症狀後,向醫療人員尋求協助。
負責 Caroline 和 Emma 的醫療人員檢視了她們全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以花生成分進行檢測。
瞭解過敏原致敏化反應檢測,如何確認兩位女孩是否有對花生嚴重過敏的風險。
檢測 | 類型 | Caroline 的結果 | Emma 的結果 |
花生 | 完整過敏原 | +4 | +4 |
之前的醫療人員根據 Caroline 和 Emma 過去的病史、評估和檢測結果,建議她們要在飲食中完全避開花生。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Caroline 的結果 | Emma 的結果 |
花生 | 完整過敏原 | 26 | 28 |
Ara h 1 | 過敏原成分 | <0.1 | 2.1 |
Ara h 2 | 過敏原成分 | <0.1 | 12.3 |
Ara h 3 | 過敏原成分 | <0.1 | 3.3 |
Ara h 8 | 過敏原成分 | 33 | 10.3 |
Ara h 9 | 過敏原成分 | <0.1 | <0.1 |
Caroline 並未對任何花生過敏中的物種特異性標記有 IgE 反應,如 Ara h 1、Ara h 2 以及 Ara h 3。且對 Ara h 9 也呈現陰性反應。然而她擁有可識別 Ara h 8 的高濃度抗體,顯示其會產生與花粉相關的食物過敏症狀,這些症狀正與她在花粉季期間出現的症狀一致。1-3
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
Emma 對花生過敏中的物種特異標記產生了顯著/高濃度的 IgE,此現象通常與全身性反應相關。1-3
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。