Phadia™ Xplain ICAP 應用程式是全方位的判讀輔助,可產生 ImmunoCAPTM Specific IgE 檢測結果的詳盡患者報告,包括臨床意義、交叉反應性,以及關於過敏原的資訊,而且全都採用易於讀懂的格式。
Phadia Xplain ICAP 患者樣本報告可供自訂,其中會說明 ImmunoCAP Specific IgE 檢測結果,有助於臨床醫師 (包括非專家的特異性 IgE 檢測使用者) 診斷和處置過敏。檢測結果能以簡短、一般和完整格式提供,並會以數值及/或圖形方式顯示內容。每份樣本報告中都有提供用於判讀 IgE 濃度之定量方法的簡要說明。
使用者可透過應用程式存取線上資源庫,從中取得過敏原資訊和給有過敏症狀之患者的建議。
Phadia Xplain ICAP 應用程式採用被稱為是用於過敏診斷之黃金標準技術的 ImmunoCAP Specific IgE。1
Phadia Xplain ICAP 應用程式以同儕審查的科學為依據,由實驗室與過敏專科醫師共同開發,可為臨床醫師提升實驗室的服務品質。本產品可為檢測結果提供標準化且自動化的說明,有助於改進實驗室運作的效率。
Phadia Xplain ICAP 應用程式提供 21 種語言版本,屬於 Phadia Prime 軟體的訂閱型附加元件,能與使用業界標準 XML 及 PDF 檔案的 Laboratory Information Systems 無縫整合。由於 Phadia Xplain ICAP 應用程式會連線到 Phadia LabCommunity,因此其啟動及續訂均透過 Phadia LabCommunity 來管理。
如需深入瞭解 臨床效益和實驗室效率層面,請下載概要說明。
這些產品可能並未獲准在您的國家/地區使用。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。