季節性過敏 原因、症狀和檢測
什麼是季節性過敏?
類型、症狀和解決方案
通常稱為過敏性鼻炎或花粉熱,季節性過敏發生在一年當中特定的時間,會造成如流鼻水、眼睛發癢和打噴嚏等症狀。依據開花期的花粉,季節性過敏可能會出現在夏季、春季、冬季或秋季。
季節性過敏的類型
出現季節:春季
在春季出現過敏症狀很常見。請花時間深入瞭解可能導致春季打噴嚏的特定過敏原類型,以及您可以做什麼來找出緩解方法。
季節性過敏不會只出現在春季。探索全年中最常見的過敏原。
夏季
秋季
冬季
常見的季節性過敏症狀
鼻塞流眼淚
鼻子發癢眼睛發紅或腫脹
流鼻涕喉嚨或眼睛發癢
打噴嚏呼吸困難
診斷及管理季節性過敏
管理過敏症狀的首要步驟之一便是進行致敏檢測,以更加瞭解可能或可能不會造成症狀的原因。這些檢測結果加上身體檢查及病史,能確保您及早接受適當的治療,同時幫助減少使用抗組織胺。2,3
過敏性鼻炎的管理包括三大類治療:
1. 避免過敏原及實施環境控制措施
2. 藥理學管理
3. 免疫療法
Seasonal allergy frequently asked questions
季節性過敏的常見問題
過敏季節會視每個人生活的地點及其所過敏的物質而定。例如:
  • 春季過敏:在美國的某些地區,春季過敏季節最早可於二月開始,直到夏季為止。這一切都取決於地理位置,以及草地、樹木和野草開始授粉的時間。三月和四月通常被認為是春季過敏季節月份的高峰期,因為大部分的人會在此期間經歷最嚴重的症狀。
  • 夏季過敏:隨著草地和野草持續製造花粉,春季過敏季節可能會持續到夏季月份。
  • 秋季過敏:秋季對於某些對黴菌有致敏反應的人而言可能會特別難受,這是因為黴菌孢子可在落葉、泥土和腐木等潮濕位置成長茁壯。4 每年的這個時候,對具有豬草致敏的人而言,也會相當具挑戰性,因為豬草通常會在八月中開始授粉,並可能一直持續至相當寒冷的時分。5
  • 冬季過敏:冬季過敏可能會發生在對室內過敏原過敏的人身上,如黴菌、塵蟎、動物皮屑等,而且由於接觸這些室內過敏原的機會增加,還有可能在十一月至一月期間惡化。
症狀可隨氣候而每天不同。例如,高濕度會讓黴菌快速生長,而溫暖有風時花粉數量會大幅增加。也可能會涉及其他過敏觸發因子。深入瞭解症狀閾值。
一般感冒的症狀與季節性過敏症狀相似。然而,感冒反應是由病毒所造成,而過敏原反應則是因免疫系統對其視為威脅之物質做出反應的結果。深入瞭解頭部、眼睛、耳朵、鼻子和喉嚨的症狀。 
在此提供五種方法,讓您分辨是感冒還是季節性過敏:12
  1. 感冒可導致發燒;過敏則否。
  2. 感冒通常不會造成眼睛發癢、流眼淚。過敏通常則會。 
  3. 感冒症狀通常不會持續兩週以上,但許多患有季節性過敏的人每次經歷症狀則會長達六週。
  4. 感冒會伴隨喉嚨痛,但過敏則很少發生。 
  5. 感冒可能會在任何季節發生,而季節性過敏症狀則很可能會在每年同一時間出現。 
適用於健康照護提供者和醫療專業人員的資源:
如果您是健康照護提供者,請按一下下方,以進一步瞭解特異性 IgE 血液檢測如何協助診斷季節性過敏。
指引與實務參數
指引是從身體檢查和過敏為主的病患病史開始,可針對過敏性鼻炎的診斷過程提供基本資訊。7,2 根據病患的臨床病史,特異性 IgE 血液檢測
可透過協助判定致敏反應,進而有助於準確診斷臨床過敏。8-10
實務參數的制定為用於分類和管理過敏性鼻炎治療,
而且以指引為導向的管理更經證實可改善疾病控制成效。7,11
過敏原百科全書
探索我們的過敏原百科全書,這是一份易於分享且病患也易於瞭解的資源,其中資訊包括哪些花粉可能造成季節性過敏,以及這些花粉如何影響食物過敏並左右病患管理計畫。
1.National Asthma Education and Prevention Program, Third Expert Panel on the Diagnosis and Management of Asthma.Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma.Bethesda (MD): National Heart, Lung, and Blood Institute (US); 2007 Aug. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7232/
2.House of Lords, Science and Technology sixth report- the extent and burden of allergy in the United Kingdom. http://www.bsaci.org/pdf/HoL_science_report_vol.1.pdf.Accessed December 2017.Immunology.Allergy.2013;68:1102-1116.
3.Pearce L. Managing allergic rhinitis.Nursing Times.2012;108(17):20-22.
4.American Academy of Allergy Asthma and Immunology.Outdoor Allergens. https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/outdoorallergens.Accessed September 2019.
5.American Academy of Allergy Asthma and Immunology.4 Things You Might Not Know About Fall Allergies. https://acaai.org/news/four-things-you-might-not-know-about-fall-allergies.Accessed September 2019.
6.American Academy of Allergy Asthma and Immunology.Is It a Cold or Allergies? https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/is-it-a-cold-or-allergies.Accessed September 2019.
7.Scadding GK, Durham SR, Mirakian R, et al.BSACI guidelines for the management of allergic and non-allergic rhinitis.Clin Exp Allergy.2008;38:19-42.
8.Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al.The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care.Allergy.2004;59 (Suppl 78):35-41.
9.Niggemann B, Nilsson M, Friedrichs F. Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by invitro allergen specific IgE testing.Pediatr Allergy Immunol.2008;19:325-331.
10.Smith HE, Hogger C, Lallemant C, et al.Is structured allergy history sufficient when assessing patients with asthma and rhinitis in general practice?
J Allergy Clin Immunol.2009;123:646-650.
11.Seidman MD, et al.Clinical practice guideline: allergic rhinitis executive summary.Otolaryngol Head Neck Surg.2015 Feb;152(2):197-206