Llantén menor Datos de alérgenos, síntomas y tratamiento
Conozca mejor la enfermedad alérgica habitual, los síntomas, las estrategias de control y las posibilidades de pruebas.
¿El paciente es candidato para la prueba de IgE específica?
Obtenga información exhaustiva sobre alérgenos completos y componentes de alérgenos.
Conozca mejor la enfermedad alérgica habitual, los síntomas, las estrategias de control y las posibilidades de pruebas.
¿El paciente es candidato para la prueba de IgE específica?
Obtenga información exhaustiva sobre alérgenos completos y componentes de alérgenos.
El llantén menor es una especie muy extendida originaria de Europa, África del Norte y partes de Asia. También se ha dispersado ampliamente en climas templados y tropicales, donde es común en tierras aradas (tierras de cultivo) y pastos.1 Entre los nombres comunes de esta planta perenne pubescente se incluyen el siete venas, alpiste pajarero, cinco venas y siete costillas.1 Puesto que su temporada de floración es similar a la de las gramíneas, la polinización que se realiza por el viento se produce durante la primavera y el verano, y el polen es moderadamente alergénico.2 En particular, en las zonas templadas de Australia, Norteamérica y Europa, el polen del llantén menor es una causa importante de rinitis alérgica (fiebre del heno) y conjuntivitis alérgica.3
El llantén menor, una especie notablemente extendida originaria de Europa, África del Norte y partes de Asia, se distribuye ampliamente en climas templados y tropicales, donde es común en tierras aradas (tierras de cultivo) y pastos.1
Muchos pacientes con alergia al llantén menor pueden experimentar síntomas cuando están expuestos a otros alérgenos como el polen de árboles, malezas o gramíneas, lo que dificulta la determinación de qué polen está causando los síntomas, especialmente cuando se solapan las temporadas de cada polen. Esto se denomina reactividad cruzada y ocurre cuando el sistema inmunitario de su cuerpo identifica las proteínas o componentes de diferentes sustancias como estructuralmente similares o relacionados biológicamente, lo que desencadena una respuesta.3 Otros alérgenos respiratorios que pueden causar reacciones asociadas al llantén menor se limitan a pólenes de árboles, malezas y gramíneas.3
Conocer las proteínas, o los componentes, de cada alérgeno que desencadenan sus síntomas puede ayudarle con su plan de manejo de la alergia. Teniendo esto en cuenta, y basándose en su historial de síntomas, su profesional sanitario puede sugerirle algo llamado prueba de IgE específica de componentes, que puede ayudar a identificar otros pólenes y alimentos a los que puede reaccionar. Los resultados de esta prueba también pueden ayudar a su profesional sanitario a decidir si la inmunoterapia con alérgenos puede reducir sus síntomas.3
¿Ya tiene sus resultados de la prueba de IgE específica de componentes?
Los resultados de la prueba de componentes incluirán el nombre de los componentes (una serie de letras y números). El profesional sanitario probablemente revisará los resultados con usted, pero aquí encontrará un desglose resumido que puede utilizar como referencia. Simplemente correlacione los nombres de los componentes con la siguiente lista para ver lo que significan en cuanto al manejo de los síntomas.3
rPla l 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
Los resultados de las pruebas debe interpretarlos su profesional sanitario, en el contexto de su historial clínico. Su profesional sanitario será responsable del diagnóstico final y de cualquier decisión sobre el posterior manejo de la alergia.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
El tratamiento de la rinitis alérgica incluye la evitación de alérgenos relevantes, el tratamiento sintomático y la inmunoterapia con alérgenos.5-7
Los síntomas de la alergia al llantén menor pueden ser similares a muchas otras alergias al polen y pueden incluir los siguientes:4,5
Si está sensibilizado al llantén menor y tiene asma, el polen de la maleza puede desencadenar o empeorar los síntomas del asma, como la tos y las sibilancias.4,5
Junto con su historial de síntomas, las pruebas de punción cutánea o los análisis de IgE específica en sangre pueden ayudarle a determinar si está sensibilizado a un alérgeno en particular. Si le diagnostican una alergia, su profesional sanitario elaborará un plan de manejo de la alergia junto con usted.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
Al igual que muchas gramíneas, la polinización del llantén menor se produce a través del viento durante la primavera y el verano. Los niveles de alergenicidad del llantén menor son moderados.2