我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
Jill 是一名有蛋類過敏病史的 5 歲女童,最近在生日派對上吃了蛋糕,因而前來接受醫療人員檢查。她的母親回報說,Jill 在吃過蛋糕之後,並未出現明顯的過敏反應,她想了解 Jill 是否已經不再受蛋類過敏所苦。
負責 Jill 的醫療人員檢視了她全部的病史,並對其進行身體檢查,然後決定以可反映其組成的蛋白成分進行檢測。
過去 Jill 的父母在她的飲食中避開蛋類。看看特異性 IgE 抗體檢測如何協助確認她現在是否可以耐受蛋類。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Jill 的結果 |
---|---|---|
蛋白 | 完整過敏原 | 6.4 |
Gal d 1 (類卵黏蛋白) | 過敏原成分 | <.10 |
Gal d 2 (卵白蛋白) | 過敏原成分 | 5.42 |
檢測 | 類型 | Jill 的結果 |
---|
Jill 對 Gal d 1 (類卵黏蛋白) 缺乏 IgE 致敏化反應,顯示她可能可食用烘焙蛋類。1 應以烘焙蛋類 (如瑪芬蛋糕) 進行開放性激發試驗作為確認。
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
選擇您偏好的語言