Search Thermo Fisher Scientific
microRNA(miRNA)は、低分子で高度に配列が保存されたRNA分子であり、small interfering RNA(siRNA)と同様に、相補的な配列を持つ標的mRNA分子に結合し、さまざまなメカニズムで発現を抑制することにより、標的mRNAの発現を調節します。 miRNAは、発生、細胞増殖、分化、細胞周期において重要な調節因子としての役割を果たすことが知られています。 低分子のノンコーディングRNAは他にも、small nuclear RNA(snRNA)、small nucleolar RNA(snoRNA)、およびpiwi-interacting RNA(piRNA)などがあります。 こうした様々なRNAは生物学的プロセスに大きな影響を及ぼしています。ところが、従来のガラス繊維フィルターを用いたRNA分離法の多くがmRNAのみを回収することを目的に開発されているため、低分子RNAを効率的に回収することができません。 Life Technologiesでは、さまざまなタイプのサンプルからsmall RNAを定量的に回収する抽出キットを提供しています。
small RNAのみを濃縮する迅速な精製 | ほとんどのサンプルから30分で分離可能 | Purification for enrichment of specific small RNAs | ハイスループット、純度が高く濃縮されたmicroRNA | 培養細胞サンプルからqPCRまでの全ステップをサポートするKit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベストセラー | |||||||||
回収されるRNAのタイプ | small RNAのみ | Small RNA および高分子 RNA | small RNAのみ | Small RNA および高分子 RNA | Small RNA および高分子 RNA | ||||
調製時間 | 20 分 | 30 分 | 75 分 | 1時間未満 | 10 分 | ||||
処理できるサンプルのタイプ | 新鮮または凍結組織、RNAlater中で保存した組織、細胞 | ほぼ全てのサンプルタイプ | Fresh or frozen tissue, blood, cells | 新鮮または凍結組織、RNAlater中で保存した組織、細胞 | 細胞 | ||||
抽出方法 | 高速で使いやすいシリカ カラム | 最高の純度と利便性。有機溶媒による抽出とシリカカラムの組み合わせ | 10-50 μL blood-related samples; 5 x 104 cultured cells or 1-10 mg tissue | さまざまなスタートサンプル量に対応できる柔軟なフォーマットで、最高の純度を実現:有機溶媒による抽出と磁気ビーズの組み合わせ。 | Cells-to-CT™ direct lysisにより精製操作が不要 | ||||
逆転写用試薬を含む | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit | ||||
qPCRマスターミックスを含む | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | TaqMan® | ||||
キットサイズ | 25 プレップ | 40 プレップ | 40 プレップ | 96 プレップ | 細胞溶解反応100回分 および qRT-PCRアッセイ200回分 | ||||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
外部ウェブリソース