탁월한 GC 워크플로우 성능을 발견해 보십시오. - 강력한 크로마토그래피
시료 전처리부터 결과까지, 기체 크로마토그래피(GC) 분석 워크플로를 자동화합니다.
Thermo Scientific 기체 크로마토그래피(GC) 솔루션은 어떤 연구실의 워크플로에도 적합하도록 디자인 되었습니다. Thermo Scientific iConnect 인젝터(시료 도입부), 검출기 모듈, GC 컬럼 그리고 GC-MS(질량 분석기)까지, 광범위한 GC 시스템 솔루션은 기체 크로마토그래피(GC) 분석이 필요한 어떠한 어플리케이션 영역이든 맞춤형으로 지원합니다.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 기체 크로마토그래피(GC) 워크플로 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의하세요.
기체 크로마토그래피(GC) 카테고리
최신 기체 크로마토그래피(GC) 시스템은 탈부착
(instant-connect) 형태의 모듈형 시료 도입부와 검출기가 특징입니다. 단독 시스템으로 또는 질량분석기와 결합하여, 기체 크로마토그래피 질량분석기(GC-MS) 형태로도 사용할 수 있습니다.
기체 크로마토그래피 질량분석기(GC-MS)는 분석이 까다로운 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다. 정확한 분석 성능에 따른 결과의 신뢰성을 드립니다.
모듈형 시료 도입부는 탈부착(instant-connect)이 가능해 유연하게 활용할 수 있으며, 루틴한 분석과 많은 처리량이 요구되는 GC 분석 모두를 원활히 수행합니다. 단 2분 내 모듈형 시료 도입부를 교체할 수 있습니다.
2분 안에 모듈형 탈부착(instant-connect) 검출기를 교체할 수 있습니다. 열 전도, 불꽃 이온화, 펄스 방전, 인산화질소 및 전자 캡쳐 검출기가 포함됩니다.
사용이 간편한 이 시스템은 희석, 첨가, 유도체화 기능과 더불어 액체 스패닝(spanning), 헤드스페이스, SPME 주입에 이르는 다양한 범위의 시료 핸들링 기능을 수행합니다.
고온 안정성, 낮은 블리드(low bleed), 긴 수명을 자랑하는 당사의 GC 컬럼은 GC 또는 GC-MS 애플리케이션을 위해 극성, 비극성, 특수 GC 컬럼에 이르기까지 다양한 제품군을 제공합니다.
기체 크로마토그래피 필터, 커넥터, 튜빙, 오븐, 시약, 표준시료, 그리고 인젝션 포트 등 GC 부품 모두 찾아보세요. 또한 GC 시료 처리를 위한 유도체화 키트, 바이알, 마개 등 GC 분석에 필요한 모든 소모품도 보실 수 있습니다.
다양한 GC 및 GC-MS 애플리케이션에 사용되는 고순도 실릴화(silylation) 시약, 아실화(acylation) 유도체화 시약, 규소침투법(siliconizing) 용액을 제공합니다.
기체 크로마토그래피(GC) 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
Thermo Scientific 기체 크로마토그래피(GC) 솔루션은 기체 크로마토그래피 시스템, 시료 도입부, 검출기, GC 컬럼, 자동시료주입기, 그리고 소프트웨어(CDS)를 포함합니다.
GC Autosamplers
GC Autosamplers
Modern GC Autosamplers allow for unattended liquid or headspace sample injection into the GC column, increasing the sample throughput and delivering better injection repeatability compared to manual operation. Robotic autosamplers like the Thermo Scientific TriPlus RSH SMART enable a higher level of automation and versatility, offering a range of sampling techniques spanning liquid, static and dynamic headspace, and SPME, as well as sample preparation capability like dilutions, additions, and derivatization functions.
Instant Connect GC injectors
GC Injectors
Our iConnect injectors offer maximum flexibility and performance to meet all types of routine and research analytical needs. The unique modular design allows injector modules to be swapped in less than two minutes, maximizing instrument uptime during maintenance offering a cost-saving back up in the lab while facilitating troubleshooting.
Instant Connect GC detectors
GC Detectors
Our iConnect detectors redefine flexibility and usability in GC and GC-MS analysis. This unique capability can also enable continuous operation or dramatically reduce maintenance downtime—just replace dirty units with clean backups and be back to running samples again in a few minutes.
Gas Chromatography Columns
Gas Chromatography Columns
Featuring high temperature stability, low bleed, and long lifetimes, our proven GC columns range from polar to non-polar to specialty GC columns for a multitude of GC or GC-MS applications.
Orbitrap GC-MS
Orbitrap GC-MS
Experience an unprecedented level of quantitative and qualitative GC-MS performance easily and routinely with Thermo Scientific Orbitrap GC-MS systems. Go beyond what’s possible in your lab and redefine the frontiers of GC-MS analysis
Single Quadrupole GC-MS
Add the specificity and confidence of mass spectral data to a wide range of GC applications and methodologies with a Thermo Scientific single quadrupole mass spectrometer. This robust, easy-to-use system ensures laboratory productivity.
Triple Quadrupole GC-MS
Use the gold standard for sensitive, specific quantitation of target compounds. This Thermo Scientific Triple Quadrupole GC-MS/MS system combines superb sensitivity and selectivity with outstanding productivity and reliability.
Magnetic Sector GC-HRMS
Get the performance of high-sensitivity, high-resolution magnetic sector mass spectrometry in a simple, easy-to-use package with a Thermo Scientific DFS Magnetic Sector GC-HRMS system.
Charlie Chromeleon for Chromeleon 7.2
GC Software
Discover why our Chromeleon Data Systems offer is the all-in-one solution for chromatography instrument control and integration with other systems.
GC Autosamplers
GC Autosamplers
Modern GC Autosamplers allow for unattended liquid or headspace sample injection into the GC column, increasing the sample throughput and delivering better injection repeatability compared to manual operation. Robotic autosamplers like the Thermo Scientific TriPlus RSH SMART enable a higher level of automation and versatility, offering a range of sampling techniques spanning liquid, static and dynamic headspace, and SPME, as well as sample preparation capability like dilutions, additions, and derivatization functions.
Instant Connect GC injectors
GC Injectors
Our iConnect injectors offer maximum flexibility and performance to meet all types of routine and research analytical needs. The unique modular design allows injector modules to be swapped in less than two minutes, maximizing instrument uptime during maintenance offering a cost-saving back up in the lab while facilitating troubleshooting.
Instant Connect GC detectors
GC Detectors
Our iConnect detectors redefine flexibility and usability in GC and GC-MS analysis. This unique capability can also enable continuous operation or dramatically reduce maintenance downtime—just replace dirty units with clean backups and be back to running samples again in a few minutes.
Gas Chromatography Columns
Gas Chromatography Columns
Featuring high temperature stability, low bleed, and long lifetimes, our proven GC columns range from polar to non-polar to specialty GC columns for a multitude of GC or GC-MS applications.
Orbitrap GC-MS
Orbitrap GC-MS
Experience an unprecedented level of quantitative and qualitative GC-MS performance easily and routinely with Thermo Scientific Orbitrap GC-MS systems. Go beyond what’s possible in your lab and redefine the frontiers of GC-MS analysis
Single Quadrupole GC-MS
Add the specificity and confidence of mass spectral data to a wide range of GC applications and methodologies with a Thermo Scientific single quadrupole mass spectrometer. This robust, easy-to-use system ensures laboratory productivity.
Triple Quadrupole GC-MS
Use the gold standard for sensitive, specific quantitation of target compounds. This Thermo Scientific Triple Quadrupole GC-MS/MS system combines superb sensitivity and selectivity with outstanding productivity and reliability.
Magnetic Sector GC-HRMS
Get the performance of high-sensitivity, high-resolution magnetic sector mass spectrometry in a simple, easy-to-use package with a Thermo Scientific DFS Magnetic Sector GC-HRMS system.
Charlie Chromeleon for Chromeleon 7.2
GC Software
Discover why our Chromeleon Data Systems offer is the all-in-one solution for chromatography instrument control and integration with other systems.
크로마토그래피 솔루션을 선도합니다.
Thermo Fisher Scientific과의 파트너십은 광범위한 응용 분야 별 적합한 분석 기술, 방법 및 워크플로의 종합 솔루션을 제공합니다. 이로써 연구자 저희의 크로마토그래피 솔루션의 분석 결과에 대해 완전히 신뢰할 수 있도록 노력합니다.
The collective power of chromatography
Need to find GC columns or accessories?
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
Get the GC columns catalog