Nucleasa universal Pierce™ para la lisis celular
Nucleasa universal Pierce™ para la lisis celular
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Nucleasa universal Pierce™ para la lisis celular

La nucleasa Universal Pierce de Thermo Scientific de lisis celular es ideal para una amplia variedad de aplicaciones en lasMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
8870125 kU
887005 kU
88702100 kU
Número de catálogo 88701
Precio (EUR)
336,00
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
25 kU
Recurring order eligible. Learn more »
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
336,00
Each
Añadir al carro de la compra
Ask our AI about this Product
La nucleasa Universal Pierce de Thermo Scientific de lisis celular es ideal para una amplia variedad de aplicaciones en las que se requiere una digestión completa de ácidos nucleicos al preparar lisados celulares.

Características de la nucleasa Universal Pierce de lisis celular:

Amplio espectro: degrada todas las formas de ADN y ARN
Enzima de máxima calidad: la nucleasa cuenta con una pureza del ≥99 %, probada por SDS-PAGE
Actividad sólida: actividad específica 100 veces mayor que la ADNasa I
Versátil: puede emplearse con una gran variedad de reactivos de lisis celular

La nucleasa Universal Pierce de lisis celular es una endonucleasa genéticamente manipulada de Serratia marcescens. La enzima se produce y purifica a partir de la E. coli y consta de dos subunidades idénticas de 30 kDa con dos enlaces críticos de disulfuro. Esta endonucleasa degrada de forma indiscriminada ADN y ARN monocatenario, bicatenario, lineal y circular y es eficaz en una amplia gama de temperaturas y pH. Esta enzima tiene una alta actividad específica (100 veces mayor que la ADNasa I) y una mayor estabilidad térmica en comparación con otras nucleasas. La nucleasa Universal Pierce es una enzima con ≥99 % de pureza, libre de cualquier actividad de proteasas medible y se suministra a 250 U/µl. La nucleasa Universal Pierce de lisis celular tiene el mismo rendimiento que la nucleasa Benzonase™ (EMD Merck).

Aplicaciones:
• Uso con B-PER, Y-PER u otros reactivos de lisis celular comerciales o caseros y/o interrupción mecánica para reducir la viscosidad de los extractos de proteínas
• Eliminar el ADN y el ARN de las preparaciones de proteínas recombinantes previas al procesamiento posterior

La nucleasa Universal Pierce de lisis celular se utiliza frecuentemente para reducir la viscosidad de los extractos de proteínas bacterianas y de mamíferos para su aplicación posterior mediante la eliminación de ácidos nucleicos de las preparaciones de proteínas. La enzima digiere completamente los ácidos nucleicos a oligonucleótidos que son menos de 5 bases de longitud. La nucleasa Universal Pierce de lisis celular ayuda a separar el sedimento del lisado del sobrenadante, favorece la filtración del lisado tratado, mejora el tiempo de procesamiento de la cromatografía y aumenta el rendimiento global de la proteína. Así mismo, se ha demostrado que la endonucleasa mejora la compatibilidad de los extractos de proteínas para la electroforesis en gel 2D. Una unidad corresponde a la cantidad de enzima necesaria para producir un cambio de 1,0 en la absorbancia a 260 nm de ADN de arenque sometido a ultrasonidos durante 30 minutos a 37° C, como se ha determinado con el uso de la nucleasa estándar en el ensayo de actividad volumétrica de la Serratia marcescens de Merck™.

Productos relacionados
Solución de nucleasa microcócica (≥1 unidad/µl)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
TampónTampón de lisis
EnzimaNucleasa
Cantidad25 kU
Tipo de reactivoEnzimas para lisis celular
FormularioLíquido
Línea de productosPierce™
Tipo de productoNucleasa universal
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Se debe guardar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Figuras

Los clientes que vieron este artículo también vieron



Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
3272405Certificate of Analysis02 jul 202588702
3269151Certificate of Analysis26 jun 202588701
3257568Certificate of Analysis10 jun 202588700
3250263Certificate of Analysis30 may 202588702
3247573Certificate of Analysis27 may 202588701
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Preguntas frecuentes

High sample viscosity after lysis is due to release of DNA from the nucleus. Sonication or addition of a nuclease such as the Pierce Universal Nuclease (Cat. No. 88700, 88701, or 88702) can be used to degrade DNA and reduce sample viscosity.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Mass Spectrometry Support Center.

The B-PER Reagent solution contains a proprietary, mild, non-ionic detergent in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5. It effectively disrupts cells and solubilizes native or recombinant proteins without denaturation. The reagent creates holes in the cell membrane that will leak out cytosolic proteins. The sample may become very viscous when the bacterial chromosome is released. We recommend adding DNAse I (Cat. No. 90083) to the reagent to reduce viscosity. For better lysis efficiency and if there are inclusion bodies, we recommend adding Lysozyme (Cat. No. 90082) to the reagent. Alternatively, you may purchase the B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent with Enzymes Kit (Cat. No. 90078 or 90079) that includes the B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent, DNase I, and Lysozyme.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Citations & References (8)

Citations & References
Abstract
Validation of an IFN-gamma ELISpot assay to measure cellular immune responses against viral antigens in non-human primates.
Authors:Yang F,Patton K,Kasprzyk T,Long B,Gupta S,Zoog SJ,Tracy K,Vettermann C
Journal:Gene therapy
PubMed ID:33432123
Adeno-Associated Virus (AAV)-based gene therapy vectors are in development for many inherited human disorders. In nonclinical studies, cellular immune responses mediated by cytotoxic T cells may target vector-transduced cells, which could impact safety and efficacy. Here, we describe the bioanalytical validation of an interferon-gamma (IFN-γ)-based Enzyme-Linked Immunospot (ELISpot) assay for ... More
Characterization of an expanded set of assays for immunomodulatory proteins using targeted mass spectrometry.
Authors:Whiteaker JR,Zhao L,Schoenherr RM,Huang D,Kennedy JJ,Ivey RG,Lin C,Lorentzen TD,Colantonio S,Caceres TW,Roberts RR,Knotts JG,Reading JJ,Perry CD,Garcia-Buntley SS,Bocik W,Hewitt SM,Paulovich AG
Journal:Scientific data
PubMed ID:38918394
Immunotherapies are revolutionizing cancer care, but many patients do not achieve durable responses and immune-related adverse events are difficult to predict. Quantifying the hundreds of proteins involved in cancer immunity has the potential to provide biomarkers to monitor and predict tumor response. We previously developed robust, multiplexed quantitative assays for ... More
Site-specific incorporation of citrulline into proteins in mammalian cells.
Authors:Mondal S,Wang S,Zheng Y,Sen S,Chatterjee A,Thompson PR
Journal:Nature communications
PubMed ID:33398026
Citrullination is a post-translational modification (PTM) of arginine that is crucial for several physiological processes, including gene regulation and neutrophil extracellular trap formation. Despite recent advances, studies of protein citrullination remain challenging due to the difficulty of accessing proteins homogeneously citrullinated at a specific site. Herein, we report a technology ... More
Genetically encoded protein sulfation in mammalian cells.
Authors:Italia JS,Peeler JC,Hillenbrand CM,Latour C,Weerapana E,Chatterjee A
Journal:Nature chemical biology
PubMed ID:32198493
Tyrosine sulfation is an important post-translational modification found in higher eukaryotes. Here we report an engineered tyrosyl-tRNA synthetase/tRNA pair that co-translationally incorporates O-sulfotyrosine in response to UAG codons in Escherichia coli and mammalian cells. This platform enables recombinant expression of eukaryotic proteins homogeneously sulfated at chosen sites, which was demonstrated ... More
PhoXplex: Combining Phospho-enrichable Cross-Linking with Isobaric Labeling for Quantitative Proteome-Wide Mapping of Protein Interfaces.
Authors:Hoenger Ramazanova RD,Roumeliotis TI,Wright JC,Choudhary JS
Journal:Journal of proteome research
PubMed ID:39422127
Integrating cross-linking mass spectrometry (XL-MS) into structural biology workflows provides valuable information about the spatial arrangement of amino acid stretches, which can guide elucidation of protein assembly architecture. Additionally, the combination of XL-MS with peptide quantitation techniques is a powerful approach to delineate protein interface dynamics across diverse conditions. While ... More
8 total citations

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection