Ácido palmitoleico, 99 %
Ácido palmitoleico, 99 %
Ácido palmitoleico, 99 %
Thermo Scientific Chemicals

Ácido palmitoleico, 99 %

CAS: 373-49-9 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 376910050
Precio (EUR)
614,55
Online Exclusive
741,00
Ahorro 126,45 (17%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Recurring order eligible. Learn more »
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
614,55
Online Exclusive
741,00
Ahorro 126,45 (17%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS373-49-9
IUPAC Name(9Z)-hexadec-9-enoic acid
Molecular FormulaC16H30O2
InChI KeySECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Refractive index1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Clear liquid
GC>=98.5 %
Infrared spectrumConforms
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0464866Certificate of Analysis14 ago 2024376910050, 376910010, 376912500
A0452341Certificate of Analysis25 ago 2023376910050, 376910010, 376912500
A0398078Certificate of Analysis14 dic 2022376910050, 376910010, 376912500
A0393516Certificate of Analysis14 dic 2022376910050, 376910010, 376912500
A0407626Certificate of Analysis13 dic 2022376910050, 376910010, 376912500
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

EU Specific Hazard Statements

Combustible liquid

Precautionary Statements

P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection