Recent searches Clear History
Contatti
Componenti e SOA: la diagnosi supportata dall'allergologia molecolare aumenta la probabilità della definizione di una ITS appropriata
default_alt_text
Paul ha 14 anni e una storia di rino-congiuntivite grave. Viene visitato dal suo medico dopo due episodi di asma che si sono verificati durante la tarda primavera e l'estate. A Paul viene anche la sindrome orale allergica mangiando vari tipi di frutta e verdura (pomodori, melone, mandarino, kiwi e pesche). I genitori di Paul vorrebbero che venisse sottoposto a immunoterapia specifica (ITS).
Il medico esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporlo ai test delle componenti molecolari allergeniche delle graminacee.
Paul ha una storia di rino-congiuntivite, episodi di asma e sindrome orale allergica (SOA) quando mangia frutta e verdura.
Patient History
Anamnesi paziente
Anamnesi familiare
  • Madre atopica
Anamnesi personale di Paul
  • A Paul è stata diagnosticata un'allergia all'uovo e al latte dopo avere avuto l’eczema a 12 mesi.
  • A 8 anni Paul soffriva di ricorrente rino-congiuntivite stagionale di grado lieve-moderato.
  • Era stato sottoposto a test e gli era stata diagnosticata un’allergia ai pollini degli alberi. 
Risultati del prick test cutaneo
Test
Tipo
Risultati di Paul
Uovo
Allergene estrattivo
0
Latte
Allergene estrattivo
0
Mix di graminacee
Allergene estrattivo
+3
Betulla
Allergene estrattivo
+2
Test
Tipo
Risultati di Paul
Il medico precedente ha suggerito a Paul di usare antistaminici orali e steroidi nasali durante la stagione dei pollini. 
Risultati del test ImmunoCAP™ di Paul
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Risultati del test ImmunoCAP (kUA/I)
Allergene
Tipo
Risultati di Paul
Fileo (Phleum pratense)
Allergene estrattivo
11,1
Betulla
Allergene estrattivo
8,3
Pomodoro
Allergene estrattivo
4,2
Melone
Allergene estrattivo
7,1
Pesca
Allergene estrattivo
3,9
Kiwi
Allergene estrattivo
6,5
Allergene
Tipo
Risultati di Paul
Risultati del test ImmunoCAP (kUA/I)
Allergene
Tipo
Risultati di Paul
Phl p 1
Componente molecolare allergenica
10,4
Phl p 5b
Componente molecolare allergenica
3,9
Phl p 6
Componente molecolare allergenica
1,1
PHL p 12 (Profilina)
Componente molecolare allergenica
8,7
Bet v 2 (Profilina)
Componente molecolare allergenica
6,3
Allergene
Tipo
Risultati di Paul
Differential Diagnosis
Diagnosi differenziale
I livelli significativi delle IgE per le componenti molecolari allergeniche specifiche di Phl p1 e Phl 5b delle graminacee indicano una sensibilizzazione genuina verso i pollini delle graminacee. La risposta IgE di Paul alla profilina supporta anche la sindrome orale allergica verso vari tipi di frutta e verdura.1
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
  • Allergia al polline del fileo (Phleum pratense).
PIANO DI GESTIONE CLINICO
Il medico di Paul gli consiglia di:
  • Sottoporsi al trattamento ITS per il fileo.
  • Evitare pomodori, melone, mandarino, kiwi o pesche, se non tollerati.
FOLLOW-UP
  • Dopo due anni di immunoterapia specifica, i sintomi allergici di Paul verso i pollini delle graminacee sono migliorati in modo significativo. Inoltre, è stato notato un miglioramento dell'allergia alimentare, probabilmente a causa della riduzione del carico di allergeni.
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.
Riferimenti bibliografici
  1. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.