我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
Paul 是一位有嚴重鼻結膜炎病史的 14 歲男孩,他在春末和夏季兩度氣喘發作,因而向醫療人員尋求協助。Paul 在食用多種蔬果 (蕃茄、香瓜、柑橘、奇異果和桃子) 時也會出現口腔過敏症候群。Paul 的父母想要讓他接受特異性免疫治療 (SIT)。
負責 Paul 的醫療人員檢視了他全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以草本花粉成分進行檢測。
Paul 具有食用某些蔬果會引起鼻結膜炎、氣喘發作,以及口腔過敏症候群 (OAS) 的病史。
檢測 |
類型 |
Paul 的結果 |
---|---|---|
雞蛋 |
完整過敏原 |
0 |
牛奶 |
完整過敏原 |
0 |
草本植物混合物 |
完整過敏原 |
+3 |
樺樹 |
完整過敏原 |
+2 |
檢測 |
類型 |
Paul 的結果 |
---|
之前負責 Paul 的醫療人員建議他,在花粉季期間使用口服抗組織胺和鼻用類固醇。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
過敏原 | 類型 | Paul 的結果 |
---|---|---|
牧草 | 完整過敏原 | 11.1 |
樺樹 | 完整過敏原 | 8.3 |
蕃茄 | 完整過敏原 | 4.2 |
甜瓜 | 完整過敏原 | 7.1 |
桃子 | 完整過敏原 | 3.9 |
奇異果 | 完整過敏原 | 6.5 |
過敏原 | 類型 | Paul 的結果 |
---|
過敏原 | 類型 | Paul 的結果 |
---|---|---|
Phl p 1 | 過敏原成分 | 10.4 |
Phl p 5b | 過敏原成分 | 3.9 |
Phl p 6 | 過敏原成分 | 1.1 |
Phl p 12 (Profilin) | 過敏原成分 | 8.7 |
Bet v 2 (Profilin) | 過敏原成分 | 6.3 |
過敏原 | 類型 | Paul 的結果 |
---|
對草本特異性成分 Phl p 1 和 5b 產生大量 IgE,顯示出「確實是」草本花粉致敏化反應。Paul 對於 profilin 產生的 IgE 反應,也佐證了其對於多種蔬果產生的 OAS。1
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
醫療人員建議 Paul:
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
選擇您偏好的語言