Alice, ein 7 Jahre altes Mädchen, das nach dem Verzehr von Produkten mit Milch Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts, Erbrechen und Urtikaria hat, besucht ihren Arzt, um sich testen zu lassen.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt, spezifische IgE-Tests auf Milch und Milchkomponenten zu veranlassen.
Bluttests für spezifisches IgE können dabei helfen festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass Alice Milch verträgt.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Test | Typ | Alices Ergebnisse |
Milch | Gesamtallergen | 12 kU/l |
Bos d 4 (α-Lactalbumin) | Allergenkomponente | 1,22 |
Bos d 5 (β-Lactoglobulin) | Allergenkomponente | < 0,10 |
Bos d 8 (Casein) | Allergenkomponente | 7,53 |
Alices Sensibilisierung auf α-Lactalbumin und erhebliche Mengen von IgE gegen Casein zeigen ein Risiko für Reaktionen bei Milch in allen Formen an.1
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTZLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.