Guillermo, un niño de 6 años con antecedentes sospechosos de alergia al cacahuete, acude a consulta porque nunca le han realizado pruebas de sensibilización a los alérgenos.
Su médico le hace la anamnesis completa, una exploración física y decide realizar pruebas con alérgeno completo de cacahuete con pruebas reflejas a componentes.
Descubra cómo el análisis de IgE específica puede mostrar si Guillermo tiene alergia clínica al cacahuete.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Guillermo |
Cacahuete | Alérgeno completo | 1,6 |
Ara h 1 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ara h 2 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ara h 3 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ara h 8 | Componente de alérgeno | 2,79 |
Ara h 9 | Componente de alérgeno | <0,1 |
La sensibilización de Guillermo a Ara h 8 se asocia con reacciones locales, como el prurito y el hormigueo de la boca y los labios, pero tiene un bajo riesgo de reacción generalizada. Guillermo puede presentar sensibilización al polen de abedul, que es una reacción cruzada y tiene una respuesta similar a Ara h 8. No muestra sensibilización detectable a tres proteínas de almacenamiento de frutos secos asociadas con reacciones graves.1-3
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.