Roberto, un chico de 18 años con antecedentes de alergia al abedul, acude a consulta porque hace poco tuvo que ir dos veces a urgencias con una reacción generalizada. Sus síntomas eran tos, sudoración, disnea, inflamación de los labios y opresión de la garganta. Roberto explicó que había comido una ensalada con gambas, que bebió un vaso de leche de soja y que estaba haciendo ejercicio antes de que se produjera la reacción.
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con componentes de soja.
Un chico con alergia al abedul sufre una reacción sistémica después de comer una ensalada con gambas y beber un vaso de leche de soja.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Roberto |
Huevo | Alérgeno completo | <0,1 |
Gambas | Alérgeno completo | <0,1 |
Soja | Alérgeno completo | 4,2 |
Prueba | Tipo | Resultados de Roberto |
Gly m 4 | Componente de alérgeno | 40,9 |
Gly m 5 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Gly m 6 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Abedul | Alérgeno completo | 99,6 |
Los resultados de la prueba de Roberto muestran una reacción cruzada clínicamente relevante entre el polen de abedul y la proteína PR-10 Gly m 4. Los anticuerpos IgE frente a Gly m 4 se suelen asociar con reacciones locales. Sin embargo, pueden producirse reacciones sistémicas, especialmente cuando se consumen grandes cantidades de soja poco procesada. La reacción de Roberto probablemente estuvo provocada por el elevado contenido Gly m 4 de la leche de soja.1
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.