Manuel, un chico de 18 años con antecedentes de rinoconjuntivitis, acude a consulta después de desarrollar síntomas orales, engrosamiento de la garganta y urticaria después de comer un trozo de tarta que contenía avellanas.
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con componentes.
Un chico con antecedentes de rinoconjuntivitis desarrolla síntomas orales y urticaria al comer un trozo de tarta.
Prueba | Tipo | Resultados de Manuel |
Polen de olivo | Alérgeno completo | +5 |
Melocotón | Alérgeno completo | +3 |
Manuel dio negativo en la prueba de punción cutánea a las gramíneas, artemisa, perro, gato y ácaros.
Prueba | Tipo | Resultados de Manuel |
Polen de olivo | Alérgeno completo | 28,5 |
Melocotón | Alérgeno completo | 8,1 |
Según los antecedentes, la evaluación y las pruebas, su anterior médico le recomendó que usara antihistamínicos durante primavera/verano y que evitase los melocotones.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Manuel |
Olivo | Alérgeno completo | 35,4 |
Melocotón | Alérgeno completo | 12,9 |
Avellana | Alérgeno completo | 3,1 |
Cor a 1 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Cor a 8 | Componente de alérgeno | 3,5 |
Cor a 9 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Cor a 14 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Pru p 3 | Componente de alérgeno | 11,5 |
Ole e 1 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ole e 7 | Componente de alérgeno | 21,2 |
Ole e 9 | Componente de alérgeno | 2,7 |
La presencia de anticuerpos IgE contra Cor a 8 confirma que la alergia a la avellana es dependiente de la proteína transportadora de lípidos (LTP). No tiene anticuerpos IgE detectables de proteínas de almacenamiento, pero su sensibilización dependiente de la LTP a la avellana demuestra que puede sufrir reacciones más graves que una urticaria. Puede sufrir reacciones a otros frutos secos y frutas que contengan LTP, por ejemplo, nueces y manzanas.1,2
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.