Manuel, 18 Jahre, mit einer Vorgeschichte von Rhinokonjunktivitis, besucht seinen Arzt, da nach dem Essen eines Stücks Kuchen, das Haselnüsse enthielt, orale Symptome, eine Verdickung des Kehlkopfs und Urtikaria aufgetreten sind.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und fordert einen Test mit Allergenkomponenten an.
Ein Junge mit einer Vorgeschichte mit Rhinokonjunktivitis hat orale Symptome und Urtikaria nach dem Verzehr eines Stücks Kuchen.
Test | Typ | Manuels Ergebnisse |
Olivenpollen | Allergengesamtextrakt | +5 |
Pfirsich | Allergengesamtextrakt | +3 |
Manuel hatte einen negativen Pricktest auf Gras, Beifuß, Hund, Katze und Milben.
Test | Typ | Manuels Ergebnisse |
Olivenpollen | Allergengesamtextrakt | 28,5 |
Pfirsich | Allergengesamtextrakt | 8,1 |
Basierend auf Anamnese, Beurteilung und Tests empfahl der vorherige Arzt Manuel, im Frühjahr/Sommer Antihistaminika einzunehmen und Pfirsiche zu vermeiden.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Anamnese und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Test | Typ | Manuels Ergebnisse |
Olivenbaum | Allergengesamtextrakt | 35,4 |
Pfirsich | Allergengesamtextrakt | 12,9 |
Haselnuss | Allergengesamtextrakt | 3,1 |
Cor a 1 | Allergenkomponente | <0,1 |
Cor a 8 | Allergenkomponente | 3,5 |
Cor a 9 | Allergenkomponente | <0,1 |
Cor a 14 | Allergenkomponente | <0,1 |
Pru p 3 | Allergenkomponente | 11,5 |
Ole e 1 | Allergenkomponente | < 0,1 |
Ole e 7 | Allergenkomponente | 21,2 |
Ole e 9 | Allergenkomponente | 2,7 |
Das Vorhandensein von IgE-Antikörpern gegen Cor a 8 bestätigt, dass Lipidtransferproteine (LTP) für Manuels Haselnussallergie verantwortlich sind. Er hat keine nachweisbaren IgE-Antikörper gegen Speicherproteine, doch seine auf LTP beruhende Sensibilisierung gegen Haselnüsse zeigt, dass für ihn ein Risiko für noch wesentlich schwerere Reaktionen als Urtikaria besteht. Es können Reaktionen auf andere Nüsse und Obstsorten auftreten, die LTP enthalten, beispielsweise Walnüsse und Äpfel.1,2
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.